Learn More
Thermo Scientific™ BS(PEG)5 (PEGylated bis(sulfosuccinimidyl)suberate)
Code produit 15930463 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
10 x 1 mg
Conditionnement:
10 pièces
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15930463 10 x 1 mg 10 pièces
11821245 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15930463 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A35396
 Article restreint
En stock
Réticulez les amines aux amines avec ces longs agents de réticulation (21.7A et 35.8A) contenant des groupes d’esters NHS et des bras espaceurs PEG à 5 ou 9 unités qui améliorent la solubilité des protéines.
Les agents de réticulation BS(PEG)n Pierce Thermo Scientific™ incluent les composés BS(PEG)5 et BS(PEG)9, qui sont des composés PEG activés par l’ester de bis-succinimide pour la réticulation entre les amines primaires dans les protéines et d’autres molécules.
  • Un composé PEG activé par l’ester de bis-succinimide pour la réticulation entre les amines primaires (-NH2) dans les protéines et d’autres molécules
  • Les groupes ester N-hydroxysuccinimide (NHS) situés à l’une des extrémités de l’espaceur PEG5 réagissent spécifiquement et efficacement avec les groupes amino de lysine et d’extrémité N-terminale au pH entre 7 et 9 pour former des liaisons amides stables
  • Les produits Thermo Scientific No-Weigh sont des réactifs spéciaux fournis dans un format pré-aliquoté
  • L’emballage pré-pesé évite la perte de réactivité et la contamination des réactifs au fil du temps en évitant l’ouverture et la fermeture répétitives du flacon
  • Permet l’utilisation d’un flacon de réactif frais à chaque fois, éliminant ainsi les tracas liés à la pesée de petites quantités de réactifs et réduisant les préoccupations quant à la stabilité des réactifs
Caractéristiques de BS(PEG)5 :
  • Groupes réactifs : ester sulfo-NHS (les deux extrémités)
  • Réactif vers : groupes amino (amines primaires)
  • Les esters NHS réagissent avec les groupes—NH2 à un pH entre 7 et 9, formant des liaisons amides stables
  • Hydrosoluble ; comparer avec les BS3 non pegylés (également solubles) et les DSS (insolubles dans l’eau)
  • Imperméable aux membranes, autorisant ainsi le marquage de la surface cellulaire
  • Protéines ou peptides de réticulation irréversible par bras espaceurs en polyéthylèneglycol (PEG) flexibles
  • Les bras espaceurs en PEG contribuent à maintenir la solubilité du conjugué
  • Composé pur avec structure définie et poids moléculaire, garantissant des effets reproductibles de modification des protéines
  • L’espaceur PEG offre des avantages uniques, notamment une stabilité accrue, une tendance réduite à l’agrégation et une immunogénicité réduite
  • Idéal pour les conjugaisons de petites molécules ou de peptides
Autres noms pour BS(PEG)n :
  • Bis-NHS-dPEG
  • NHS-PEG-NHS
  • BS(PEO)5
  • Bis(NHS)PEO5
  • BS-PEO9
  • Ester NHS dPEG
  • Ester de bis-succinimide PEG 400
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Amine
Cleavable Non
Description BS(PEG)5
Poids moléculaire 532,5
Pégylé Oui
Longueur du bras espaceur 21,7 Å
Contenu et stockage À réception, conservez sous forme déshydratée à -20°C.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits No-Weigh, Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Homobifonctionnels
Groupement de réactifs Ester NHS
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Poudre
Quantité 10 x 1 mg
Solubilité Eau
Format Étalon, à usage unique
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur