Learn More
Thermo Scientific™ Paire de masse d’agent de réticulation BS2G-d0 et BS2G-d4 Mass Pair Pierce™
Code produit 10511104 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10511104 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10511104 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21615
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Effectuez une réticulation amines vers amines en utilisant ces paires appariées lourdes (deutérées) et légères d’un agent de réticulation à ester NHS de 7,7 A pour l’analyse par spectrométrie de masse des interactions protéiques.
Les réactifs Thermo Scientific™ Pierce BS2G-d0/d4 forment un ensemble apparié de variétés de masse lourde (deutérée) et légère d’un agent de réticulation à courte réaction à l’amine qui facilite l’identification de peptides réticulés par spectrométrie de masse.
Points clés :
  • Agent de réticulation marqué au deutérium, de haute pureté et bien caractérisé, et son analogue contenant de l’hydrogène
  • Instructions éditées par un expert dans le domaine de la stratégie de réticulation/MS
  • La paire de réactifs à base de subérate et de glutarate offre une option de “règle moléculaire” permettant d’étudier les distances inter- et intramoléculaires afin d’obtenir des informations structurales, ce qui est impossible avec un seul réactif
  • Efficace et pratique - ne nécessite que des microgrammes de protéines ; une excellente alternative aux méthodes basées sur la RMN ou la cristallographie par rayons X qui nécessitent de grandes quantités de protéines, de solvants spéciaux ou de formations de cristaux
  • Groupes réactifs : Ester sulfo-NHS (homobifonctionnel)
  • Réactif envers : groupes amino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description BS2G-d4 Pierce
Formule Bis(sulfosuccinimidyle) 2,2,4,4-glutarate-d4 ; solide en poudre
Suffisant pour 19 ml de solution de réaction type 1X (1 mM), ou env. 5 utilisations à raison de 2 mg de réactif par utilisation