Learn More
Thermo Scientific™ BS3-d4 (bis(sulfosuccinimidyl) 2,2,7,7-suberate-d4)
Code produit 10658674 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10658674 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10658674 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21595
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les amines réticulées aux amines utilisant ces paires lourdes (deutérées) et légères appariées d’un 11,4A, ester NHS pour l’analyse par spectrométrie de masse des interactions protéiques.
Les réactifs BS3-d0 / d4 Thermo Scientific™ Pierce forment un ensemble apparié de variétés de masse lourde (deutérée) et de masse légère de l’agent couramment utilisé de réticulation réactif aux amines BS3, qui facilite l’identification de peptides réticulés par spectrométrie de masse.
Une nouvelle stratégie pour l’étude de la structure et de la fonction des protéines se développe rapidement et intègre l’utilité éprouvée de la réticulation avec la puissance de la spectrométrie de masse (MS) pour donner des indications sur la structure tertiaire des protéines et la formation de complexes protéiques. Les réactifs présentés ici génèrent des modèles MS dans lesquels les peptides réticulés qui en résultent diffèrent de 4 unités de masse après digestion enzymatique de la protéine ou du complexe protéique réticulés.
Points clés :
  • Agent de réticulation marqué au deutérium, de haute pureté et bien caractérisé, et son analogue contenant de l’hydrogène
  • Instructions éditées par un expert dans le domaine de la stratégie de réticulation/MS
  • La paire de réactifs à base de subérate et de glutarate offre une option de “règle moléculaire” permettant d’étudier les distances inter- et intramoléculaires afin d’obtenir des informations structurales, ce qui est impossible avec un seul réactif
  • Efficace et pratique - ne nécessite que des microgrammes de protéines ; une excellente alternative aux méthodes basées sur la RMN ou la cristallographie par rayons X qui nécessitent de grandes quantités de protéines, de solvants spéciaux ou de formations de cristaux
  • Groupes réactifs : Ester sulfo-NHS (homobifonctionnel)
  • Réactif vers : groupes amino
Remarque :
Références illustrant les applications de réactifs de réticulation lourdes / légères et de spectrométrie de masse Sinz, A. (2003). Réticulation chimique et spectrométrie de masse pour la cartographie des structures tridimensionnelles des protéines et des complexes protéiques.J. Mass Spectrom.38, 1225-1237. Dihazi, G.H. et Sinz, A. (2003). Mapping low-resolution three-dimensional protein structure using chemical crosslinking and Fourier transform ion-cyclotron resonance mass spectrometry. Rapid Commun. Mass Spectrom.17, 2005-2014. Kalkhof, S.et al.(2005).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Amine
Cleavable Non
Description BS3-d4
Poids moléculaire 576,45
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 11,4 Å
Contenu et stockage Dès réception, conserver à l’état desséché entre 4 et 8°C.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Homobifonctionnels
Groupement de réactifs Ester sulfo-NHS
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Poudre
Quantité 10 mg
Solubilité Eau
Format Étalon
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • BS3-d4 (bis(sulfosuccinimidyl) 2,2,7,7-suberate-d4)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: bis(sulfosuccinimidyl) 2,2,7,7-suberate-d4