Learn More
Thermo Scientific™ colonnes de centrifugation Pierce™ C18
Code produit 13404219 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 colonnes
50 colonnes
96 pointes de 10 μl
96 pointes de 100 μl
96 pointes
Type de produit:
Colonne
Pointe de centrifugation
Pointe de pipette
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
96 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
13404219 96 pointes Pointe de centrifugation 96 pièces
11814141 25 colonnes Colonne 25 pièces
11824141 50 colonnes Colonne 50 pièces
10627275 96 pointes de 10 μl Pointe de pipette 96 pièces
10615555 96 pointes de 100 μl Pointe de pipette 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13404219 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 84850
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les colonnes de centrifugation Thermo Scientific Pierce C18 (10 à 150 μl) et les pointes de centrifugation (10 à 100 μl) éliminent efficacement les contaminants interférents, tout en maintenant une excellente liaison et récupération des échantillons de peptides pour une utilisation en amont de la spectrométrie de masse et d’autres méthodes de détection ultra-sensible.
La désorption-ionisation par impact laser assistée par matrice (MALDI) et la spectrométrie de masse par ionisation par électronébulisation (ESI) offrent une sensibilité élevée et une précision de masse ; toutefois, les molécules interférentes de l’échantillon peuvent provoquer une sensibilité réduite et des spectres de mauvaise qualité. La purification des échantillons avec des résines C18 améliore significativement les rapports signal-bruit et la couverture des séquences en éliminant les sels et détergents incompatibles avec la spectrométrie de masse couramment utilisés dans la préparation de protéines ou de peptides. Le protocole optimisé pour les colonnes de centrifugation Pierce C-18 élimine efficacement les contaminants et élue les peptides dans les solutions compatibles avec la spectrométrie de masse.
Colonnes de centrifugation Pierce C18
Les colonnes de centrifugation Thermo Scientific Pierce C18 sont des colonnes de centrifugation prêtes à l’emploi en résine poreuse C18 en phase inverse destinées à la préparation d’échantillons de peptides pour la spectrométrie de masse (MS) et d’autres méthodes d’analyse. Le protocole a été optimisé pour éliminer efficacement les contaminants interférents et libérer les peptides dans des solutions compatibles avec la spectrométrie de masse. Les colonnes peuvent être utilisées efficacement pour le traitement de peptides dérivés de 10 ng à 30 µg de protéines. Les limites de sensibilité et de détection dépendent de l’application en aval.
• Efficace : élimine efficacement les contaminants interférents pour améliorer la qualité spectrale et convient à une variété de contaminants compatibles avec la phase inverse
• Flexible : fonctionne avec une grande variété de volumes de charge et de concentrations ; aucun besoin de réduire le volume d’échantillon avant l’application
• Pratique : format de colonne de centrifugation qui ne nécessite aucun équipement spécial pour traiter plusieurs échantillons simultanément
• Robuste : résine C18 spéciale qui permet d’excellents pourcentages de récupération, même à faible charge d’échantillons (de l’ordre de moins d’un picomole)
Pointes de centrifugation Pierce C18
Les pointes de centrifugation Thermo Scientific Pierce C18 permettent une capture, une concentration, un dessalage et une élution rapides et efficaces de 10 µg de peptides pour 20 µl d’échantillon avec des volumes compris entre 10 et 100 µl. La procédure en cinq étapes est simple et nécessite moins de cinq minutes pour traiter des digestions de protéines, des fractions d’échange de cations forts et d’autres échantillons de protéines et de peptides pour les analyses de spectrométrie de masse (MS). Les pointes de centrifugation Pierce C18 offrent d’excellentes propriétés d’écoulement avec un absorbant C18 monolithique à haute efficacité pour mouiller, charger, laver et éluer rapidement.
• Efficace : élimine efficacement les contaminants interférents afin d’améliorer la qualité spectrale et convient à une variété de contaminants compatibles avec la phase inverse
• Rapide : les pointes à flux rapide C18 présentent une faible résistance et un débit amélioré
• Pratique : les pointes de centrifugation sont fournies avec un adaptateur pour faciliter la centrifugation
• Des échantillons plus propres : le dispositif filtre les particules susceptibles d’obstruer l’échantillonneur automatique et la colonne
Applications
• purification des peptides après la digestion des protéines
• Concentration des échantillons de peptides et dessalage
• Préparation des échantillons pour les analyses de peptides par désorption-ionisation par impact laser assistée par matrice (MALDI) et les flux de travaux protéomiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Microcentrifugeuse, spectromètre de masse
Type de produit Pointe de centrifugation
Gamme de produits Pierce
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Matériau de départ Peptides, protéine digérée par la protéase
Type de produit final peptides
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Nettoyage d’échantillon
Quantité 96 pointes
Forme Pleine
Adsorbant C18