Learn More
Thermo Scientific™ CT(PEG)12 Carboxy-PEG-Thiol Compound
Code produit 11358251 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11358251 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11358251 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26133
CT(PEG)n : composé d’acide carboxylique et de sulfhydryle avec un espaceur en polyéthylène glycol (PEG) à 12 unités ; points quantiques de carboxylate et de pégylate, surfaces dorées, argent.
Le CT(PEG)12 Thermo Scientific™ Pierce, ou carboxy-PEG12-thiol, est un composé à terminaison carboxyle et sulfhydryle qui contient un espaceur en polyéthylène glycol (PEG) à 12 unités et qui est utilisé pour modifier des surfaces telles que les points quantiques, les monocouches et les particules magnétiques.
Le CT(PEG)12 est un réactif de pégylation des acides carboxyliques et à terminaison thiol monodentate. Le composé PEG a un poids moléculaire défini et une longueur d’espaceur. Il est utile pour modifier des surfaces telles que les points quantiques, les monocouches auto-assemblées et les particules magnétiques. La fonctionnalisation des surfaces solides avec ce réactif de polyéthylène glycol fournit des “poignées“ carboxyliques pour l’immobilisation des protéines via l’association croisée EDC et réduit significativement la liaison protéique non spécifique et fournit.
Points clés :
  • Liaison métallique : le thiol monodentate terminal réagit spontanément avec les surfaces dorées par liaison dative
  • Carboxylate : le groupe acide carboxylique terminal permet la conjugaison à des ligands d’affinité contenant des amines à l’aide de la chimie de réticulation carbodiimide (EDC) et sulfo-NHS
  • Polyéthylène glycol : les groupes PEG sont souples, non immunogènes, hydrophiles et réduisent significativement la liaison non spécifique des surfaces pour les méthodes protéiques
  • Bras espaceur : l’espaceur PEG à 12 unités a une longueur de près de 48 angströms, ce qui minimise l’entrave stérique pour l’immobilisation des protéines et les tests de liaison
Spécifications :
  • Autre nom : Carboxy-PEG12-Thiol
  • Nom chimique : Acide 1-mercapto-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-dodécaoxanonatriacontan-39-oïque
  • Formule chimique : C27H54O14S
  • Poids moléculaire : 634,77
  • Bras espaceur : 47,8 angströms
  • Forme : liquide incolore à légèrement jaune
  • Solubilité : dissoudre dans du DMSO ou du DMF pour l’utiliser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine
Contenu et stockage Stocker à -20°C à l’abri de l’humidité. Expédié à température ambiante.
Type d’étiquette Groupes de conjugaison, polyéthylène glycol (PEG)
Groupement de réactifs Acide carboxylique, thiol
Entretoise 12 unités d’éthylène glycol
Forme Pleine
Quantité 100 mg
Solubilité DMF ou DMSO
Type de produit Composé de thiol