Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de centrifugation Pierce™, 0,8 ml
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Thermo Scientific™ D'une grande commodité, les colonnes de centrifugation Pierce offrent une rapidité et des performances exceptionnelles pour de nombreux types de procédés de purification par affinité de petite à moyenne échelle.
Informations complémentaires et commande en ligne
Vous pouvez utiliser les colonnes de centrifugation Pierce au format de centrifugation ou d’écoulement par gravité. Le format de centrifugation réduit la durée de traitement des échantillons et améliore l’efficacité du lavage et de l’élution des colonnes. Lors des procédures d’écoulement par gravité et lorsque vous avez besoin d’un traitement lent pour les étapes de liaison avec des échantillons dilués, vous pouvez utiliser les dispositifs d’extension de colonne pour augmenter la capacité du réservoir des colonnes. Associez les techniques de traitement comme bon vous semble pour obtenir les meilleurs résultats de chromatographie !
Points clés :
- Disponibles en quatre tailles pour accueillir des volumes de résine de 40 μl à 10 ml
- Procédez aux expériences par centrifugation ou écoulement par gravité
- Colonnes en PP dotées de disques filtrants en PE, pour garantir au minimum les propriétés de liaison protéique
- Les colonnes s’adaptent aux tubes à centrifuger standard pour prélever et centrifuger les échantillons dans des rotors de centrifugeuse de paillasse standard
Colonnes de centrifugation de 0,8 ml (réf. 89868, 89869)
- Volume total : 800 μl
- Volume de résine : 40 à 400 μl
- Type de filtre : filtre en PE, pores de ∽30 μm (20 à 50)
- Tube récepteur : convient aux microtubes à centrifuger standard
- Type de bouchon : bouchons vissés avec joint torique ; Fonds dévissables
Colonnes de centrifugation de 2 ml (réf. 89896)
- Volume total : 5 ml (lit de résine de 2 ml, réservoir de 3 ml)
- Volume de résine : 2 ml
- Type de filtre : filtre en PE, pores de ∽30 μm (20 à 50)
- Tube récepteur : convient aux tubes de centrifugation coniques standard de 15 ml
- Type de bouchon : bouchons vissés ; Fonds dévissables et bouchons à enfoncer pour resceller
Colonnes de centrifugation de 5 ml (réf. 89897)
- Volume total : 8 ml (lit de résine de 5 ml, réservoir de 3 ml)
- Volume de résine : 5 ml ; Type de filtre : filtre en PE, pores de ∽30 μm (20 à 50)
- Tube récepteur : convient aux tubes de centrifugation coniques standard de 15 ml
- Type de bouchon : bouchons vissés ; Fonds dévissables et bouchons à enfoncer pour resceller
Colonnes de centrifugation de 10 ml (réf. 89898)
- Volume total : 22 ml (lit de résine de 10 ml, réservoir de 12 ml)
- Volume de résine : 10 ml
- Type de filtre : filtre en PE, pores de ∽30 μm (20 à 50)
- Tube récepteur : convient aux tubes de centrifugation coniques standard de 50 ml
- Bouchons : bouchons vissés ; Fonds dévissables et bouchons à enfoncer pour resceller
Dispositifs d’extension de colonne (réf. 69707)
- Augmente de 35 à 40 ml le volume du réservoir d’une colonne
- Spécialement conçus pour les procédures d’écoulement par gravité
- S’adaptent uniquement aux réf. 89896, 89897, 89898
Spécification
Spécification
| Volume du lit | 5 mL bed + 3 mL reservoir |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 25 colonnes |
| Type | Colonne à centrifuger |
| Volume d’échantillon | 3 mL |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Type de colonne | Colonne vide, filtre en polyéthylène |
| Capacité (métrique) | 5 mL |