Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de centrifugation Pierce™, 0,8 ml
Code produit 11894131 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,8 mL
2 ml
5 ml
10 ml
Quantité:
25 colonnes
4 x 50 colonnes
50 colonnes
Conditionnement:
200 unités
25 pièces
50 unités
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Quantité unitSize
11894131 0,8 mL 50 colonnes 50 unités
11804141 0,8 mL 4 x 50 colonnes 200 unités
10445725 2 ml 25 colonnes 25 pièces
10561284 5 ml 25 colonnes 25 pièces
10220544 10 ml 25 colonnes 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11894131 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 89868
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Remplissez ces colonnes de centrifugation vides de 0,5 à 10 ml avec des billes d’agarose afin d’exécuter des méthodes de purification par affinité à petite échelle dans des microtubes à centrifuger coniques de 15 ml ou des tubes coniques de 50 ml.
Thermo Scientific™ D'une grande commodité, les colonnes de centrifugation Pierce offrent une rapidité et des performances exceptionnelles pour de nombreux types de procédés de purification par affinité de petite à moyenne échelle.
Informations complémentaires et commande en ligne
Les colonnes de centrifugation Pierce sont des outils pratiques pour les expériences de chromatographie impliquant 40 μl à 10 ml de microbilles d’agarose ou d’une autre matrice d’affinité. Les colonnes sont en PP à faible liaison protéique pour assurer la compatibilité avec des anticorps et la purification d’autres protéines. Elles conviennent aux tubes à centrifuger standard que vous pouvez utiliser dans n’importe quelle centrifugeuse. Il vous suffit d’ajouter la résine d’affinité à l’une des colonnes en PP, de retirer le fond dévissable et de permettre aux microbilles de se déposer pour former le lit de résine. Traitez les échantillons via l’écoulement par gravité, puis utilisez une centrifugeuse pour laver et éluer efficacement les produits de purification à partir de la colonne.
Vous pouvez utiliser les colonnes de centrifugation Pierce au format de centrifugation ou d’écoulement par gravité. Le format de centrifugation réduit la durée de traitement des échantillons et améliore l’efficacité du lavage et de l’élution des colonnes. Lors des procédures d’écoulement par gravité et lorsque vous avez besoin d’un traitement lent pour les étapes de liaison avec des échantillons dilués, vous pouvez utiliser les dispositifs d’extension de colonne pour augmenter la capacité du réservoir des colonnes. Associez les techniques de traitement comme bon vous semble pour obtenir les meilleurs résultats de chromatographie !
Points clés :
  • Disponibles en quatre tailles pour accueillir des volumes de résine de 40 μl à 10 ml
  • Procédez aux expériences par centrifugation ou écoulement par gravité
  • Colonnes en PP dotées de disques filtrants en PE, pour garantir au minimum les propriétés de liaison protéique
  • Les colonnes s’adaptent aux tubes à centrifuger standard pour prélever et centrifuger les échantillons dans des rotors de centrifugeuse de paillasse standard
Colonnes de centrifugation de 0,8 ml (réf. 89868, 89869)
  • Volume total : 800 μl
  • Volume de résine : 40 à 400 μl
  • Type de filtre : filtre en PE, pores de ∽30 μm (20 à 50)
  • Tube récepteur : convient aux microtubes à centrifuger standard
  • Type de bouchon : bouchons vissés avec joint torique ; Fonds dévissables
Colonnes de centrifugation de 2 ml (réf. 89896)
  • Volume total : 5 ml (lit de résine de 2 ml, réservoir de 3 ml)
  • Volume de résine : 2 ml
  • Type de filtre : filtre en PE, pores de ∽30 μm (20 à 50)
  • Tube récepteur : convient aux tubes de centrifugation coniques standard de 15 ml
  • Type de bouchon : bouchons vissés ; Fonds dévissables et bouchons à enfoncer pour resceller
Colonnes de centrifugation de 5 ml (réf. 89897)
  • Volume total : 8 ml (lit de résine de 5 ml, réservoir de 3 ml)
  • Volume de résine : 5 ml ; Type de filtre : filtre en PE, pores de ∽30 μm (20 à 50)
  • Tube récepteur : convient aux tubes de centrifugation coniques standard de 15 ml
  • Type de bouchon : bouchons vissés ; Fonds dévissables et bouchons à enfoncer pour resceller
Colonnes de centrifugation de 10 ml (réf. 89898)
  • Volume total : 22 ml (lit de résine de 10 ml, réservoir de 12 ml)
  • Volume de résine : 10 ml
  • Type de filtre : filtre en PE, pores de ∽30 μm (20 à 50)
  • Tube récepteur : convient aux tubes de centrifugation coniques standard de 50 ml
  • Bouchons : bouchons vissés ; Fonds dévissables et bouchons à enfoncer pour resceller
Dispositifs d’extension de colonne (réf. 69707)
  • Augmente de 35 à 40 ml le volume du réservoir d’une colonne
  • Spécialement conçus pour les procédures d’écoulement par gravité
  • S’adaptent uniquement aux réf. 89896, 89897, 89898
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 400 μL
Capacité (métrique) 0,8 mL
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Gamme de produits Pierce
Quantité 50 colonnes
Type Colonne à centrifuger
Volume d’échantillon 800 μL
Format Microcentrifugeuse, colonne de centrifugation
Type de colonne Colonne vide, filtre en polyéthylène