Learn More
Thermo Scientific™ Détergent CHAPS (3-((3-cholamidopropyl) diméthylammonio)-1-propanesulfonate)
Code produit 11841445 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11841445 100 g 100g
11851445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 11841445 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 28299
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Détergents zwitterioniques non dénaturants qui perturbent les interactions protéiques non spécifiques avec moins d’agrégation protéique que les détergents non ioniques.
Thermo Scientific™ CHAPS est un détergent zwitterionique particulièrement bien adapté à la protection de l’état natif des protéines.
Les CHAPS sont des dérivés sulfobétaïne de l’acide cholique. Ces détergents zwitterioniques sont utiles pour solubiliser les protéines membranaires lorsqu’il est important de maintenir l’activité protéique. Le détergent CHAPS est soluble sur une vaste plage de pH (2 à 12) et s’élimine facilement d’une solution par dialyse en raison de sa concentration micellaire critique (CMC) élevée.
Points clés :
  • Détergents zwitterioniques polyvalents
  • Permettent une lyse en douceur mais efficace des cellules de mammifères en culture
  • Non dénaturants et généralement ne désactivent pas les fonctions protéiques
  • Peuvent être éliminés d’une solution par dialyse
  • Communément utilisés pour la focalisation isoélectrique (IEF) et l’électrophorèse en 2D
Propriétés du détergent CHAPS :
  • Dénomination chimique : 3-[(3-cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propanesulfonate
  • Poids moléculaire : 614,88
  • Classe de détergent : Zwitterionique
  • Nombre d'agrégation : 10
  • Poids moléculaire micellaire : 6149
  • Concentration micellaire critique (CMC) : 8 à 10 mM (0,4920 à 0,6150 %, p/v)
  • Point de trouble : ≥ 100°C
  • Dialysable : Oui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Détergent
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Forme Poudre
Type de réactif Détergent (pur)
Quantité 100 g