Learn More
Thermo Scientific™ Kit de module de détection des acides nucléiques chimiluminescents
Code produit 10005653 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 lots
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10005653 10 lots
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10005653 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 89880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    676.00€
    567.65€ / 1 pièces
    Économisez 108.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Détectez les sondes d’acide nucléique marquées à la biotine dans diverses applications de transfert membranaire grâce à ce système complet de détection par chimiluminescence.
Le module de détection des acides nucléiques chimiluminescents Thermo Scientific™ Pierce est un système complet de détection des sondes d’acides nucléiques marquées à la biotine dans des applications variées de transfert sur membranes.
Le module de détection d‘acides nucléiques chimiluminescents Thermo Scientific est un système complet de détection des acides nucléiques marqués à la biotine pour différentes applications de transfert, notamment les transferts de Northern/Southern, les dosages de protection contre la ribonucléase (RPA) et l’analyse de mobilité électrophorétique (EMSA). Ce module fournit les composants de détection essentiels utilisés dans les kits Thermo Scientific North2South et LightShift EMSA. Le système comprend un substrat luminol amélioré pour la péroxydase de raifort (HRP) avec des tampons de blocage et de lavage optimisés qui produisent ensemble une sensibilité équivalente aux systèmes radioactifs (32P). Obtenez des transferts de qualité optimale avec un très bon signal et un faible bruit de fond.
Points clés :
  • Rapide et sensible : atteignez la même vitesse et les mêmes niveaux de détection qu’avec les kits North2South et LightShift.
  • Polyvalent : le protocole du kit (inclus) s’applique à tout système de détection des acides nucléiques à base de biotine. Northern, Southern, retards sur gel, RPA et transferts de colonies
  • Flexible : le kit ne contient que les composants de détection essentiels, pour ceux qui disposent déjà de sondes marquées à la biotine et d’une méthode d’hybridation optimisée développée.
Comprend :
Conjugué streptavidine-HRP stabilisé 1,5 ml, solution Luminol / séquence activatrice 80 ml, solution de peroxyde stable 80 ml, tampon de blocage 500 ml, tampon de lavage 4X 500 ml, tampon d’équilibration substrat 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour : 800 cm2 de membrane (10 mini-gels)
• Streptavidine-HRP stabilisée, 1,5 ml
• Solution Luminol / séquence activatrice, 80 ml
• Solution stable de peroxyde, 80 ml
• Tampon de blocage (réf. 89880A), 500 ml
• Tampon de lavage (4X), 500 ml
• de Tampon d’équilibrage du substrat, 500 ml
Stocker à 4°C.
Méthode de détection Chimiluminescence
Format Kit
Gamme de produits Pierce
Type de produit Kit de module de détection des acides nucléiques
Quantité 10 lots