Learn More
Thermo Scientific™ Kit de quantification d’endotoxines chromogènes Pierce™
Code produit 15918130 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
240 réactions
30 réactions
60 réactions
Conditionnement:
100g
240 réactions
30 réactions
60 réactions
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15918130 60 réactions 60 réactions
15928130 30 réactions 30 réactions
15955590 30 réactions 30 réactions
15938130 240 réactions 240 réactions
16844843 240 réactions 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15918130 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A39552
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Test hautement sensible du point final qui permet de mesurer et de détecter avec précision les endotoxines (lipopolysaccharide) dans un échantillon de protéines, peptides, acides nucléiques ou anticorps à l’aide du dosage de lysat d’amœbocyte.
  • Test de détection hautement sensible des endotoxines doté d’une plage étendue — Détecte aussi peu que 0,01 UE/ml et autant que 1 UE/ml
  • Dosage spécifique — Aucune interférence des ß-glucanes, adapté à une large gamme d’échantillons, notamment les protéines, les vaccins, les plasmides, l’ADN et l’ARN. 
  • Rapide — Essais réalisés en seulement 20 minutes
  • Essai chromogène du point final — Mesure avec un spectrophotomètre standard ou un lecteur de plaques à 405-410 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Lysat d’amœbocyte lyophilisé
• Étalon de l’endotoxine E. coli
• Substrat chromogène
• Eau sans endotoxines
Conserver entre 2 et 8°C à réception.
Plage de dosage 0,01 à 0,1 UE/ml, 0,1 à 1,0 UE/ml
Sensibilité du dosage 0,01 UE/ml
Doser Chromogène en fin de mesure
Méthode de détection Colorimétrique
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits Pierce
Quantité 60 réactions
Cible Endotoxins
Type Kit d’analyse quantitative d’endotoxine
Suffisant pour 60 dosages sur microplaques à puits contenant 0,01 à 1 unité d’endotoxines/ml
Format Kit