Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de blocage Pierce™ Clear Milk (10X)
Code produit 13494209 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13494209 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13494209 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 37587
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le tampon de blocage Thermo Scientific™ Pierce Clear Milk est un substitut à longue durée de conservation et haute performance des tampons de blocage de lait artisanaux dans les applications de transfert Western.
Le tampon de blocage Thermo Scientific™ Pierce Clear Milk est un substitut à longue durée de conservation et haute performance des tampons de blocage de lait artisanaux dans les applications de transfert Western.
Informations complémentaires et commande en ligne
Le tampon de blocage de lait transparent (10X) Pierce Thermo Scientific est une solution de lait préformulée exclusive pour bloquer les sites de liaison non spécifiques excédentaires, ce qui permet de réduire le bruit de fond des applications de transfert Western et de diluer les anticorps lorsqu’il est utilisé avec des membranes en nitrocellulose et en PVDF. Le tampon de blocage de lait transparent (10X) Pierce offre un bruit de fond plus faible, une sensibilité accrue, une durée de conservation prolongée et des résultats reproductibles par rapport aux tampons faits maison basés sur du lait écrémé en poudre dissous.
Points clés :
  • Excellente stabilité : stable pendant 1 an lorsqu’il est stocké à 4°C, contrairement aux tampons de lait faits maison typiques
  • Pratique : la formulation concentrée permet de gagner de l’espace de stockage et facilite la dilution pour des résultats de blocage optimaux pour des applications spécifiques
  • Simple d’utilisation : inutile d’attendre la dissolution du lait en poudre avec cette solution prête à être diluée
  • Apprécié : le lait non gras a été utilisé pendant de nombreuses années dans différentes méthodes protéiques, bien qu’il ne soit pas recommandé pour les techniques basées sur l’avidine parce qu’il contient de la biotine endogène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampons de blocage
Concentration 10X
À utiliser avec (application) Western Blot
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL