Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ CN/DAB Substrate Kit
Code produit 10322284 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
275 mL
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10322284 275 mL 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10322284 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 34000
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Combine la détection de HRP à base de chloronaphthol et de diaminobenzidine pour les méthodes de transfert Western et de coloration des tissus.
Le kit de substrat Thermo Scientific™ Pierce CN / DAB comprend des solutions de substrat et de peroxyde pour la détection combinée de la peroxydase de raifort (HRP) à base de chloronaphthol et de diaminobenzidine dans les méthodes de transfert et de coloration tissulaire.
Ce kit associe deux composés de substrat chromogène de peroxydase appréciés (4-CN et DAB) dans une solution mère 10X unique et stable. Cette solution CN/DAB produit un précipité noir intense aux sites d’anticorps conjugués HRP liés sur des échantillons de tissus et de buvardage. Le kit de substrat CN/DAB Pierce peut être utilisé avec les techniques d’immunotransfert Western ainsi que dans des dosages de transfert dot. Le kit comprend la solution 10X de CN / DAB et le tampon de substrat de peroxyde 1X stable qui l’accompagne.
Points clés :
  • Substrat HRP : pour la détection de l’activité de la peroxydase de raifort sur milieux solides par l’action combinée du CN (4-chloro-1-naphthol) et du DAB (tétrachlorhydrate de 3,3’-diaminobenzidine)
  • Chromogène : aucun équipement spécial nécessaire à la visualisation ; produit des filaments noirs faciles à photographier
  • Kit facile à utiliser : la solution mère de substrat et le tampon de substrat de peroxyde stable signifient qu’il n’y a pas de poudre sèche à mesurer et à dissoudre
  • Stable : à conserver à 4°C pendant au moins un an
Comprend :
Solution 10X de CN / DAB et tampon de substrat de peroxyde stable Pierce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat
Méthode de détection Colorimétrique
Forme Liquide
Gamme de produits Pierce
Quantité 275 mL
Conjugué HRP
Substrate Peroxydase de raifort
Réactivité Peroxydase de raifort
Suffisant pour 25 utilisations à 10 ml chacune
Contenu et stockage Suffisant pour : 25 utilisations à 10 ml chacune
• CN / DAB (10X), 25 ml
• Tampon de peroxyde stable, 250 ml
Conserver à 4°C.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • CN/DAB Substrate Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol