Learn More
Thermo Scientific™ Kit de co-immunoprécipitation Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit de coimmunoprécipitation Thermo Scientific™ Pierce fournit tous les composants nécessaires pour effectuer une expérience co-IP correctement contrôlée et obtenir des produits purifiés sans contamination par les anticorps.
Points clés :
Efficace pour n’importe quel anticorps purifié : effectuez des expériences de co-immunoprécipitation avec des anticorps purifiés, quels que soient les dérivés ou la classe Ig (IgY de poulet, IgE humain, IgG1 de souris, IgM, etc.). Aucune dépendance de la liaison par affinité des protéines A et G
Aucune interférence de l’anticorps : la méthode d’adhérence covalente et le système d’élution non réductrice génèrent des produits purs de co-immunoprécipitation sans contamination par l’anticorps IP
Microbilles réutilisables d’anticorps : l’immobilisation covalente de l’anticorps permet à la résine d’immunoprécipitation préparée d’être réutilisée, permettant des économies potentielles d’anticorps onéreux
Kit complet : tous les réactifs pour l’immobilisation de l’anticorps et de nombreuses expériences d’immunoprécipitation, notamment les tampons de liaison et de lavage, le tampon d’élution et les colonnes pratiques de microcentrifugation, pour faciliter et accroître l’efficacité des manipulations de résine
Microbilles de contrôle incluses : billes d’agarose non dérivatisées et fournies pour effectuer le contrôle négatif de liaison non spécifique
Polyvalence : la méthode de co-immunoprécipitation est compatible avec tout tampon d’échantillon protéique physiologique (non dénaturant), qui est compatible avec l’anticorps-antigène spécifique et le complexe d’interaction protéique
Comprend :
Résine de couplage AminoLink Plus, tampon de couplage, tampon d’extinction, solution de lavage, solution de cyanoborohydrure de sodium, tampon de lyse / lavage IP, tampon de conditionnement, solution saline tamponnée au Tris, tampon d’élution, tampon d’échantillon marqueur de bande, résine d’agarose de contrôle, colonnes de centrifugation et tubes de prélèvement
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Suffisant pour : Préparation et réalisation de 50 réactions co-IP, chacune avec 25 µl de résine • Résine de couplage AminoLink Plus, 2 ml • Tampon de couplage (20X), 25 ml • Solution de cyanoborohydrure de sodium (5M), 0,5 ml • Tampon d’extinction, 50 ml • Solution de lavage, 60 ml • Tampon de lyse / lavage IP, 2 x 50 ml • PBS modifié selon Dulbecco (20X) 25 ml, • Tampon de conditionnement (100X) de 5 ml, • Tampon d’élution, 50 ml • Tampon d’échantillon de marqueur de piste (5X), 5 ml • Colonnes de centrifugation Pierce, bouchon à vis, 50 colonnes • Tubes de prélèvement de microcentrifugeuses, 2 ml, 100 tubes • Tubes de prélèvement de microcentrifugeuses, 1,5 ml, 50 tubes • Résine d’agarose de contrôle Pierce, 2 ml Stocker à 4°C. |
| Doser | Purification par affinité |
| À utiliser avec (équipement) | Microcentrifugeuse |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 1 kit |
| À utiliser avec (application) | Immunoprécipitation (IP) |
| Cible | Non spécifique à la cible |
| Type | Kit d’immunoprécipitation |
| Suffisant pour | 50 réactions |
| Format | Kit |
Sécurité et traitement
- Pierce Co-Immunoprecipitation Kit
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P235-Tenir au frais.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride, sodiumcyanotrihydroborate, sodium hydroxide, trometamol, sodiumchloride, Nonidet P