Learn More
Thermo Scientific™ Compat-Able™ Protein Assay Preparation Reagent Kit
Code produit 11861345 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11861345 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11861345 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 23215
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Réactifs de précipitation pour éliminer les substances interférentes des échantillons de dosage protéique pour les rendre compatibles avec les dosages BCA et Coomassie-Bradford.
Le kit de préparation de dosages protéiques Compat-Able Thermo Scientific™ élimine les substances interférentes des échantillons de dosage protéique pour les rendre compatibles avec les dosages BCA et Bradford.
Les réactifs Compat-Able éliminent les sels, les détergents, les agents réducteurs et les autres substances des échantillons de protéines afin d’éliminer les interférences avec les dosages de protéines. Le protocole précipite de manière sélective toute la protéine, permettant ainsi aux composants non protéiques d’être facilement décantés et éliminés. La protéine précipitée purifiée est dissoute dans l’eau, ce qui la rend prête pour la détermination précise de la concentration protéique par des méthodes d’analyse protéique standard. La procédure est réalisée en moins de 10 minutes en quelques étapes simples. L’ensemble de préparation des composés Compat-Able est disponible individuellement ou facilement, avec le kit de dosage des protéines BCA Thermo Scientific Pierce ou le kit de dosage des protéines Thermo Scientific Pierce Coomassie Plus.
Points clés :
  • Éliminer les incompatibilités : élimine presque toute substance qui interfère avec les dosages protéiques colorimétriques : sels, détergents, dénaturants, agents réducteurs et même tampon d’échantillons IEF
  • Simple et rapide : prépare des échantillons en moins de 10 minutes en quatre étapes simples
  • Pratique : un ensemble de réactifs pratique est plus facile à utiliser que les réactifs de précipitation faits maison de TCA ou d’acétone, produisant ainsi des résultats plus cohérents
  • Adaptable : la méthode de microcentrifugeuse est facilement adaptée à des volumes de tubes à centrifuger plus importants pour répondre à des besoins particuliers
  • Validé : testé et proposé avec les kits de dosage protéique BCA et Coomassie Plus ; le protocole intègre des procédures de contrôle et de normalisation
Comprend :
Le kit contient deux réactifs en flacon (réactif 1 et réactif 2) ; les kits complets contiennent le jeu de réactifs plus les composants du dosage protéique respectif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le kit contient suffisamment de réactifs pour pré-traiter jusqu’à 500 échantillons
• Réactif 1 de préparation pour dosage protéique Compat-Able de 250 ml
• Réactif 2 de préparation pour dosage protéique de 250 ml Compat-Able
Stocker à température ambiante
Description Ensemble de réactifs de préparation Compat-Able aux dosages protéiques composés
Doser Dosage BCA ou Bradford
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Compat-Able
Type de produit Test d’analyse quantitative des protéines
Spécificité Non spécifique à la cible
À utiliser avec (application) Élimination de l’incompatibilité
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre, lecteur de microplaques
Quantité 500 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Compat-Able Protein Assay Preparation Reagent Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid