Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Conjugate Purification Kit
Code produit 10519103 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10519103 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10519103 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 44920
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Purifiez doucement les anticorps conjugués aux enzymes de la peroxydase de raifort (HRP) ou de la phosphatase alcaline (AP) après le marquage.
Le kit de purification de conjugués Thermo Scientific™ Pierce est un système de chromatographie d’affinité unique pour purifier les anticorps conjugués de la peroxydase de raifort (HRP) ou de la phosphatase alcaline (AP) provenant d’une enzyme non réagissant après marquage.
Le ligand chélate métallique sur la colonne lie les conjugués enzymatiques tout en permettant à l’enzyme libre de passer à travers.
Points clés :
  • Fond réduit pour le transfert et ELISA
  • Moins de lavages nécessaires pour enlever le fond
  • Sensibilité accrue du système de dosage avec un réactif plus actif
  • Amélioration du rapport signal / bruit du conjugué
Comprend :
Acide iminodiacétique immobilisé colonne 1 × 2 ml, colonne de dessalage de polyacrylamide 1 × 10 ml, tampon activateur de colonne 25 ml, tampon d’élution de Freezyme 35 ml, tampon de solution saline tamponnée Tris de BupH™, conditionnement de deux chacun, tampon de solution saline de phosphate un chacun, solution de préservation de l’activité de 1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de purification conjuguée
Quantité 1 kit
Suffisant pour 10 purifications, chacune de 0,5 à 50 mg d’anticorps conjugués aux enzymes
Contenu et stockage Suffisant pour : 10 purifications, chacune de 0,5 à 50 mg d’anticorps conjugués aux enzymes
  • Colonne d’agarose IDA, 2 ml, 1 colonne
  • Colonne de dessalage en polyacrylamide, 10 ml, 1 colonne
  • Tampon d’activateur de colonne, 25 ml
  • Tampon d’élution, 35 ml
  • Packs TBS (chacun de 500 ml), 2 boîtes
  • Boîte PBS (500 ml), 1 boîte
  • Solution de conservation d’activité, 1 ml
    Conserver le kit à 4°C.
  • Balance d’étiquetage 0,5 à 3 mg
    Gamme de produits Pierce
    Marqueur ou colorant HRP (peroxydase de raifort)
    Labeling Target IgG