Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Controlled Protein-Protein Crosslinking Kit
Code produit 10495135 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 réaction
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10495135 1 réaction 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10495135 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 23456
Conjuguez chimiquement deux protéines purifiées (anticorps, enzymes, porteurs, etc.) à l’aide d’un agent de réticulation sulfo-SMCC, un kit complet avec réactifs de modification et tampons.
Le kit de réticulation protéine-protéine contrôlée Thermo Scientific™ Pierce contient des réticules essentiels, des réactifs de modification et des tampons pour la conjugaison d’anticorps, d’enzymes et d’autres protéines purifiées nécessaires comme sondes.
Le kit fournit un réticulateur sulfo-SMCC pour la conjugaison amine-sulfhydryle et un réactif de modification SATA pour l’ajout spécifique de sulfhydryle. La stratégie de réticulation permet de conjuguer deux protéines purifiées, telles qu’un anticorps et une enzyme rapporteuse, en deux étapes, de manière contrôlée. Des composants supplémentaires, des tampons et des colonnes sont également inclus pour soutenir la création réussie d’un conjugué utile via l’un des protocoles spécifiques.
Points clés :
  • Sulfo-SMCC : le réticulateur de haute qualité conjugue les amines primaires des protéines 1 aux groupes sulfhydryles de protéines 2
  • SATA ou 2-MEA : les réactifs de modification offrent deux options afin de rendre les groupes sulfhydryles disponibles sur les protéines 2 (généralement un anticorps)
  • Réactif d’Ellman : permet de surveiller et d’évaluer l’efficacité de la réaction finale
  • Complet : comprend les réactifs critiques, les tampons, les colonnes de dessalage ainsi que les réactifs de modification supplémentaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Sulfhydryle
Cleavable Non
Description Kit de réticulation protéine-protéine contrôlée
Poids moléculaire 436,37
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 11,6 Å
Contenu et stockage Suffisant pour : Une conjugaison avec deux protéines purifiées (jusqu’à 5 mg chacune)
• Agent de réticulation sulfo-SMCC, 2 mg
• Tampon d’activation / de conjugaison (10 X), 20 ml
• Boîtes de PBS (chacune donne 500 ml), 2 boîtes
• 2-mercaptoéthylamine-HCl, 6 mg
• Réducteur immobilisé, 0,2 ml
• SATA, 2 mg
• Diméthylformamide (DMF), 1 ml
• Hydroxylamine-HCl, 5 mg
• Colonne de dessalage au dextrane, 2 x 10 ml
• Rallonge de colonne, 2 de chaque
• Cystéine-HCl, 20 mg
• Réactif d’Ellman, 2 mg,
Stocker à 4°C.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Maléimide, ester Sulfo-NHS
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Kit
Quantité 1 réaction
Solubilité Eau
Format Kit
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur