Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage protéique Pierce™ Coomassie (Bradford)
Code produit 10270014 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
950 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10270014 950 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10270014 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 23200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    175.65€ / 950mL
    Économisez 55.35€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Réactif de dosage marron à violet (A595 nm), prêt à l’emploi et compatible avec les agents réducteurs traditionnels pour mesurer la concentration protéique totale par rapport à la norme protéique.
Mesurez la concentration protéique à l’aide d’une formulation stable du réactif Bradford original décrit dans la documentation avec le kit d’analyse protéique de coomassie Thermo Scientific™ Pierce.
Le kit de dosage protéique Pierce Coomassie est une formulation prête à l’emploi du réactif de dosage populaire initialement décrit par Bradford en 1976. Lorsqu’il est mélangé à une solution protéique, le réactif acide du colorant Coomassie change de couleur, passant du marron au bleu proportionnellement à la quantité de protéines présentes dans l’échantillon. Les déterminations protéiques sont réalisées par comparaison avec la réponse colorée des étalons de dosage protéique, préparés généralement sous forme d’une série de dilutions connues d’albumine sérique bovine (BSA) ou de globuline gamma bovine (BGG). Ce kit contient du réactif de dosage protéique Coomassie et un pack d’ampoules d’étalons d’albumine. La procédure simple est adaptable à presque toutes les échelles de volume, y compris les tubes à essai, les cuves et les microplaques.
Points clés :
  • Réactif Bradford : kit stable, prêt à l’emploi contenant du réactif de dosage Bradford classique
  • Colorimétrique : mesurez à l’aide d’un spectrophotomètre étalon ou d’un lecteur de plaques (595 nm)
  • Facile à utiliser : réactif unique, aucune préparation de réactif requise
  • Rapide : développement de la couleur quasi immédiat ; ajouter, mélanger et lire les résultats
  • Plage étendue : permet de détecter la concentration de protéines dans une plage située entre 1 et 1 500 μg / ml
  • Flexible : protocoles de microplaques et de cuves fournis avec des instructions et adaptables aux diverses plages de fonctionnement cibles
Comprend :
Réactif de dosage protéique Coomassie et 10 ampoules d’étalon d’albumine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour :
  • 630 dosages en tube ou 3 800 dosages sur microplaque
  • Réactif de dosage Coomassie Pierce, 950 ml
  • Ampoules d’étalon d’albumine, 2 mg / ml, 10 x 1 ml
Stockez le réactif de dosage protéique Coomassie à 4°C. Stockez les ampoules d’étalon d’albumine non ouvertes à température ambiante.
Doser Dosage Bradford
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Pierce
Type de produit Test d’analyse quantitative des protéines
Spécificité Non spécifique à la cible
Suffisant pour 630 dosages en tube ou 3800 dosages sur microplaques
À utiliser avec (application) Détection basée sur une solution, absorbance
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre, lecteur de microplaques
Quantité 950 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Coomassie (Bradford) Protein Assay Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid, methanol