Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’IP/Co-IP magnétique par réticulation Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit IP / Co-IP magnétique par réticulation Thermo Scientific Pierce utilise la chimie de réticulation pour immobiliser de manière covalente les anticorps IP sur des microbilles magnétiques de protéine A / G de qualité supérieure pour une immunoprécipitation efficace et une coimmunoprécipitation.
Points clés :
Immunoprécipitation sans anticorps : l’anticorps est fixé de manière irréversible aux microbilles magnétiques, ce qui entraîne une co-élution négligeable de l’anticorps intact ou des chaînes lourdes et légères avec l’antigène purifié
Pratique : le kit d’immunoprécipitation / co-immunoprécipitation contient des microbilles magnétiques et tous les tampons essentiels pour une immunoprécipitation optimale
Rapide : réticulation et immunoprécipitation complètes en moins de 3 heures
Efficace : immunoprécipitation avec la moitié du volume recommandé de particules magnétiques par rapport à d’autres microbilles magnétiques
Compatible : les microbilles magnétiques couplées à la protéine recombinante de protéine A / G assurent la compatibilité avec la plupart des anticorps primaires, qu’ils soient de souris ou de lapin
Évolutif : utilisez uniquement la quantité d’anticorps nécessaire pour une seule expérience d’immunoprécipitation ou préparez une plus grande quantité de microbilles magnétiques réticulées par anticorps pour plusieurs expériences
Comprend :
Billes magnétiques de protéine A / G Pierce, tampon de couplage et réticulation DSS, tampon de lyse / lavage, tampon d’élution, tampon de neutralisation et tampon de chargement d’échantillons
Spécification
Spécification
| Formule | Slurry: 10 mg/mL, 1% solids |
| Contenu et stockage | Suffisant pour : 40 réactions IP avec 25 µl de microbilles • Billes magnétiques de protéine A / G Pierce, 1 ml • Tampon de lyse / lavage IP, 2 x 50 ml • Tampon de couplage (20X), 25 ml • Réticulateur DSS, 8 x 2 mg • Tampon d’échantillon avec marqueur de piste (5X), 5 ml • Tampon d’élution, 25 ml • Tampon de neutralisation, 1 ml • Tampon d’échantillon avec marqueur de piste (5X), 5 ml Stocker à 4°C. Stocker le DSS sous forme desséchée à 4°C. |
| Doser | Purification par affinité |
| À utiliser avec (équipement) | Processeur de particules magnétiques KingFisher™ Flex, support magnétique |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 1 kit |
| À utiliser avec (application) | Immunoprécipitation (IP) |
| Cible | Non spécifique à la cible |
| Type | Kit IP/Co-IP |
| Suffisant pour | 40 réactions |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Pierce Crosslink Magnetic IP/Co-IP Kit
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride