Description
Le méta-periodate de sodium Thermo Scientific™ Pierce est un agent oxydant doux qui clive efficacement les cis-diols dans les sucres de glucides pour créer des aldéhydes réactifs, fournissant de nombreuses utilisations relatives à l’étude et la détection des glycoprotéines.
Points clés :
- Capable d’oxydation des cis-diols en aldéhydes
- Qualité ACS du réactif
- Blanc, cristallin, à écoulement libre
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Lors de la réception, stocker à température ambiante. |
| Marqueur ou colorant | Groupe aldéhyde |
| Type d’étiquette | Groupes de conjugaison |
| Gamme de produits | Pierce |
| Forme | Poudre |
| Quantité | 25 g |
| Type de produit | Métaperiodate de sodium |
Sécurité et traitement
- SODIUM META-PERIODATE (A.C.S.)
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.