Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Glow Assay Kit
Code produit 12201632 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Kit de 100 réactions
Kit de 1000 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12201632 Kit de 1000 réactions 1 pièce
12201622 Kit de 100 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12201632 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 16171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    826.00€
    586.46€ / 1 pièces
    Économisez 239.54€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Obtenez un signal de bioluminescence lumineux et stable (demi-vie supérieure à 1 heure) en présence de rapporteurs de luciférase Cypridina
Le kit de dosage luminescent de la luciférase Cypridina Pierce Thermo Scientific™ offre un signal de bioluminescence extrêmement lumineux et stable (demi-vie supérieure à une heure) en présence de rapporteurs pour la luciférase Cypridina.
Ce kit de dosage luminescent de la luciférase Pierce contient des réactifs pour mesurer l’activité de la luciférase Cypridina dans les milieux de culture cellulaire et les lysats de mammifères. Lorsqu’il est utilisé avec les plasmides de luc. Cypridina de Thermo Scientific, le kit fournit un système de dosage de rapporteur bioluminescent extrêmement sensible pour la détection sécrétée ou intracellulaire de l’activité de la luciférase. La sortie lumineuse générée par la réaction de luciférase peut être corrélée avec la quantité de protéine de luciférase produite qui est à son tour proportionnelle à l’activité du promoteur conduisant à l’expression de luciférase. Le kit peut être utilisé pour détecter l’activité de toutes luciférases Cypridina ou dérivés qui utilisent la Varguline comme substrat.
Points clés :
  • Sensible – Détection hautement sensible de l’activité de la luciférase Cypridina
  • Luciférase sécrétée – elle permet des dosages en temps réel et des études cinétiques sans détruire les cellules
  • Stable – des réactifs améliorent la stabilité du signal par rapport aux dosages incandescents
  • Simple – ne nécessite pas de luminomètre avec injecteurs
  • Compatible – réactifs de dosage compatibles avec d’autres luciférases Cypridina ou Vargula
  • Compatible avec l’automatisation – capable de réaliser des dosages à haut débit
  • Pratique – contient un tampon de lyse cellulaire universel et un réactif de dosage luminescent optimisé
  • Sûr – permet d’effectuer des dosages non radioactifs
Comprend :
Tampon de lyse cellulaire, tampon de réaction et substrat
Matériel nécessaire :
Luciférase Cypridina et luminomètre ou tout autre instrument capable de surveiller la luminescence, tels que les lecteurs de microplaques Luminoskan Ascent et Varioskan Flash de Thermo Scientific.
Recommandées dans les cas suivants :
Études de promoteurs pour l’analyse des éléments de régulation cis et des facteurs d’action trans ; Sélection de médicaments ; Sélection de siARN et de miARN ; Dosages multiplexés pour l’étude des effets hors-cible ; Dosages de rapporteurs pour la localisation de voie de sécrétion / protéines ; Analyse de voies de transduction de signaux ; Études d’épissage d’ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit d’essai
Cible Luciférase, luciférase cypridina
Quantité Kit de 1000 réactions
Contenu et stockage • Tampon de dosage lumineux Cypridina, 5 ml, stocker à 4°C
• Varguline (1X), 0,5 ml, stocker à -20°C
• 2X tampon de lyse cellulaire, 6 ml, stocker à température ambiante
Dès réception, stocker le kit à -20°C ou stocker individuellement chaque composant à la température indiquée ci-dessus.
Doser Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase
Cellules compatibles Cellules de mammifères
Méthode de détection Bioluminescent
À utiliser avec (équipement) Luminometer
Format 96-well Plate, 384-well Plate
Type d’étiquette Marquage enzymatique
Propriétés du substrat Substrat chimique
Technique Chimiluminescence améliorée
Type de substrat Substrat de luciférase
Gamme de produits Pierce
Substrat Varguline (luciférine cypridina)