Learn More
Thermo Scientific™ Cystéine-HCl Pierce™
Code produit 11889350 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11889350 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11889350 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 44889
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Réalisez des étalons de dosage de sulfhydryle ou effectuez des expériences de repliement de protéines en utilisant ce chlorhydrate de cystéine cristallin pur (Cys-HCl).
La cystéine-HCl Thermo Scientific™ Pierce est un sel de chlorhydrate de cystéine cristallin purifié (poids moléculaire de 175,6) qui est utile comme étalon de sulfhydryle dans le dosage avec le réactif d’Ellman ou comme additif dans les expériences de repliement des protéines.
La cystéine-HCl Thermo Scientific™ Pierce est un sel de chlorhydrate de cystéine cristallin purifié (poids moléculaire de 175,6) qui est utile comme étalon de sulfhydryle dans le dosage avec le réactif d’Ellman ou comme additif dans les expériences de repliement des protéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : 2 à 25°C.
Gamme de produits Pierce
Forme Pleine
Quantité 5 g
Type de produit Chlorhydrate de cystéine
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Cysteine-HCl
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: L-cysteine