Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ D-Galactose Agarose
Code produit 11816774 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11816774 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11816774 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20372
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Liez et purifiez par affinité les lectines, les galactosidases et d’autres molécules de liaison au galactose à l’aide de cette résine d’agarose perlée avec le thio-alpha-D-galactose immobilisé.
L’agarose D-galactose Thermo Scientific™ Pierce permet la purification de lectines, de galactosidases et d’autres molécules de liaison au galactose.
Le D-galactose immobilisé est une résine d’affinité pour l’agarose perlé qui permet la purification d’agglutinines, de lectines, de toxines et d’autres protéines liant le galactose, de protéines liant le N-acétylgalactosamine ou de protéines liant les glucides. Cette méthode de purification est plus précise et / ou plus spécifique que d’autres méthodes, permettant la récupération des protéines d’une manière qui préserve l’activité pour les applications en aval.
Points clés :
  • Ligand : thio-alpha-D-galactose
  • Synonymes : thio-alpha-gal, thio-gal
  • Support : agarose perlé réticulé à 6 %
  • Capacité de liaison : supérieure à 20 mg de jacaline par millilitre de résine stabilisée
  • Format : 50 % de résine en suspension dans 0,02% d’azoture de sodium
Recommandé dans les cas suivants :
Purification de l’alpha-galactosidase A humaine ; purification de la lectine de type C ; purification de l’entérotoxine labile thermique d’E. coli ; purification de la toxine cholérique (CT)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage à 4°C.
Gamme de produits Pierce
Quantité 5 ml
Cible Lectine
Type Agarose
Phase stationnaire D-Galactose
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine d’agarose
Capacité (métrique) ≥20 mg Jacalin per mL of Settled Resin