Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ D-Luciferin, Monosodium Salt, 100 mg
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
La D-luciférine Thermo Scientific™ Pierce est synthétisée et fabriquée afin de garantir de hautes performances à un faible coût. Le rapporteur est également testé par HPLC afin d’assurer une chiralité et une activité adéquates.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à ou en dessous de -20°C. |
| Méthode de détection | Bioluminescent |
| À utiliser avec (application) | Dosage de l’ATP, dosage des gènes rapporteurs |
| Type de produit | D-luciférine, sel monosodique |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 100 mg |
| Forme salée | Sel monosodique |
| Propriétés du substrat | Substrat chimique |
| Type de substrat | Substrat de luciférase |