Learn More
Thermo Scientific™ DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole, dihydrochloride)
Code produit 10374168
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10374168 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10374168 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 62247
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Colorant diamidino-2-phénylindole (DAPI) hautement pur pour la coloration fluorescente du contenu en ADN et des noyaux dans les techniques d’imagerie à cellules fixes.
Les contre-colorants nucléaires DAPI Pierce Thermo Scientific™ sont des formes de grande pureté du colorant diamidino-2-phénylindole pour la coloration fluorescente de cellules fixes du contenu en ADN et des noyaux pour les techniques d’imagerie cellulaire.
En tant que contre-colorant dans les méthodes d’imagerie par fluorescence, le DAPI est compatible avec les anticorps et autres sondes marquées des colorants de fluorescéine et de rhodamine et avec les Fluors Thermo Scientific DyLight™. Le DAPI a une photostabilité supérieure à celle des colorants Hoechst bien que le Hoechst 33342 puisse servir à l’imagerie des cellules vivantes tandis que le DAPI est confiné aux cellules fixées. Le DAPI est disponible en matière solide à base de poudre et en solution aqueuse.
Points clés :
  • Détection des noyaux : se lie spécifiquement et quantitativement à l’ADN pour faciliter la détection spécifique des noyaux et du contenu en ADN dans l’imagerie par fluorescence
  • Fluorescent : génère un produit fluorescent bleu pour permettre la mesure avec des microscopes et des imageurs à fluorescence (excitation 341 nm, émission 452 nm)
  • Cellules fixes : à utiliser spécialement avec des cellules fixes plutôt qu’avec des échantillons à cellules vivantes
  • Contre-colorant compatible : fournit une coloration de contraste d’effet associée à la fluorescéine et à d’autres sondes fluorescentes compatibles, telles que les fluorophores DyLight Thermo Scientific
Recommandées dans les cas suivants :
Analyse de l’ADN en solution ; diagnostic de l’infection mycoplasmique des cultures cellulaires ; mesure du contenu nucléaire et tri des chromosomes en cytométrie en flux ; évaluation de l’apoptose ; détection des noyaux et de l’ADN organellaire dans les procédures d’hybridation immunofluorescente et in situ ; remplacement du bromure d’éthidium pour la coloration de l’ADN dans le gel d’agarose ; les noyaux de contre-coloration dans les méthodes histochimiques lorsque des anticorps fluorescents rouges ont été utilisés pour détecter des cibles spécifiques ; les rapports indiquent également que le DAPI se lie aux polyphosphates et autres polyanions, au sulfate de dextran et à la SDS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Contenu et stockage Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 360 nm
Type de colorant Imperméant aux cellules
À utiliser avec (application) Imagerie cellulaire
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, instrument à haute densité
Quantité 10 mg
Méthode de détection Fluorescence
Description DAPI (4’,6-diamidino-2-phénylindole, dichlorhydrate)
Émission 460 nm
Gamme de produits Pierce
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit DAPI
SubCellular Localization Nucleus