Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Dextran Desalting Columns (5K MWCO)
Code produit 11829350 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
10 ml
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11829350 5 ml 5 pièces
11839350 10 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11829350 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 43230
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ready-to-use, gel-filtration Thermo Scientific Pierce Dextran Desalting Columns can separate proteins and macromolecules from low-molecular weight buffer salts and reagents up to 5000 Daltons (5 kDa) in 5- or 10-mL volumes.
Thermo Scientific Pierce Dextran Desalting Columns are ready-to-use, disposable, gel-filtration columns for separating proteins and other macromolecules from low molecular-weight buffer salts and reagents.
Les colonnes de dessalage au dextran sont préremplies avec des microbilles de dextran réticulé, d’un diamètre (humide) de 50 à 150 μm et d’un seuil de rétention des molécules (MWCO) ou d’une limite d’exclusion égale à 5 000. Les deux dimensions de colonnes préremplies sont adaptées au traitement d’échantillons de 0,25 à 2,5 ml. Les colonnes dessalent ou échangent le tampon des échantillons biologiques qui sont ajoutés en haut de la colonne et s’égouttent à travers le lit de résine. Les sels dissous et autres petites molécules migrent à travers la colonne plus lentement que les protéines et les autres macromolécules de l’échantillon. Les protéines dessalées sont les premières à sortir de la colonne et peuvent être isolées par la collecte de fractions individuelles de solution s’écoulant de l’embout de la colonne. La résine de dextran est stable dans l’eau, les solutions salines, les solvants organiques et les conditions alcalines ou acides. Elle a une bonne rigidité et d’excellentes propriétés d’écoulement. La résine de dextran est thermostable et peut être autoclavée à sec ou dans une solution à pH neutre pendant 30 minutes à 120°C, sans que cela affecte ses propriétés chromatographiques.
Points clés :
  • Modèle : colonnes d’écoulement par gravité préremplies
  • Type de résine : billes de dextran poreuses, réticulées (50 à de 150μm de diamètre)
  • Débit : environ 1 ml/min (relativement rapide par rapport à d’autres résines de dessalage)
  • Stabilité chimique : compatible avec l’eau, les solutions salines, de nombreux solvants organiques et les conditions alcalines ou acides
  • Stabilité mécanique : rigidité moyenne par rapport à d’autres résines de filtration sur gel
  • Stabilité thermique : la résine peut être autoclavée à sec ou dans une solution à pH neutre pendant 30 minutes à 120°C, sans que cela affecte ses propriétés chromatographiques
Comprend :
Colonnes préconditionnées avec bouchons en haut et en bas
Recommandées dans les cas suivants :
Élimination des sels des solutions de protéines ; Élimination du phénol dans les préparations d’acides nucléiques ; Séparation des agents de réticulation en excès dans les préparations de conjugués ; Élimination des agents dérivatisants en excès dans les protéines modifiées ; Élimination des colorants n’ayant pas réagi dans les anticorps fluorescents ; Élimination des radiomarqueurs libres dans les protéines marquées ; Remplacement du tampon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Colonne de dessalage
Contenu et stockage Conserver à température ambiante ou à 4°C.
Format Colonne d’écoulement par gravité
Cible de purification Échange de tampon, protéine
Type de colonne Exclusion stérique, résine de dextran
MWCO 5,0 kDa
Gamme de produits Pierce
Jetable Oui
Quantité 5 colonnes
Volume (métrique) 5 ml