Learn More
Thermo Scientific™ Diméthylformamide (DMF) Pierce™, qualité de séquençage
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Le diméthylformamide Thermo Scientific™ Pierce™ (DMF) est une préparation de qualité séquençage avec des propriétés d’absorption et de haute pureté homogènes pour une utilisation dans les méthodes HPLC et de spectrométrie de masse.
Ce diméthylformamide de qualité séquençage est spécialement purifié par une méthode exclusive et testé pour assurer une cohérence de lot à lot avec une faible absorbance UV afin de vous fournir la détection la plus sensible sur toutes les longueurs d’onde. Le DMF est conditionné dans des flacons en verre ambré rincés au solvant et scellé avec des bouchons en fluorocarbone revêtus de PTFE pour une protection optimale.
Specifications
Specifications
| Risques | Inflammable, toxique, irritant |
| Nom de l’article | Diméthylformamide (DMF) |
| Stockage | Température ambiante |
| Forme | Liquide |
| Quantité | 50 mL |
| Formule | 99,5 % Diméthylformamide |
| Gamme de produits | Pierce |
| À utiliser avec | LC-MS |