Learn More
Thermo Scientific™ Diméthylsulfoxyde (DMSO) Pierce™, qualité LC-MS
Code produit 13494279 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13494279 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13494279 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 85190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.50€
    61.65€ / 50mL
    Économisez 17.85€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une préparation de qualité séquençage haute pureté avec des propriétés d’absorption homogènes pour une utilisation dans les méthodes HPLC et de spectrométrie de masse.
Le diméthylsulfoxyde (DMSO) Thermo Scientific™ Pierce est une préparation de qualité séquençage haute pureté avec des propriétés d’absorption homogènes pour une utilisation dans les méthodes HPLC et de spectrométrie de masse.
Une préparation de qualité séquençage de haute pureté pour une utilisation dans des analyseurs d’acides aminés traditionnels et d’autres applications à haut volume.
Ce diméthylsulfoxyde, qualité de séquençage, est > 99,5 % de DMSO pur. Les flacons de 950 ml à prix économique constituent un excellent choix pour les applications de protéines et de peptides nécessitant de grands volumes de solvant miscible à l’eau. Les flacons de 50 ml sont très pratiques et minimisent les déchets pour les petits volumes de dissolution et de réaction. Le test de pureté garantit que la préparation est essentiellement dépourvue d’amines. La formulation a été développée à l’origine pour les applications de séquençage de peptides avec des analyseurs d’acides aminés, ce qui nécessite un solvant de haute pureté et un prix abordable. Ce DMSO est conditionné dans des flacons en verre ambré rincés au solvant et scellés avec des bouchons en fluorocarbone revêtus de PTFE pour une protection optimale.
Points clés :
  • Solvant de haute pureté (faible amine) pour diverses applications de protéines, de peptides et d’acides aminés
  • Conditionné dans des flacons en verre ambré rincés au solvant et scellés avec des bouchons en fluorocarbone revêtus de PTFE.
  • Convient à la détection par HPLC, bien qu’elle ne soit pas spécifiquement testée pour une faible absorption UV
Détails du produit :
  • Propriétés générales du DMSO
  • Noms alternatifs : Méthylsulfonylméthane, méthylsulfoxyde
  • Formule moléculaire : C2H6SO
  • Poids moléculaire : 78,13
  • Densité : 1,101 g/ml
  • Numéro CAS : 67-68-5
Le DMSO de qualité séquençage Pierce est spécialement purifié et testé selon les spécifications les plus élevées afin d’assurer l’intégrité de vos données, d’optimiser la sensibilité de votre dosage et de prolonger la durée de vie de votre équipement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Qualité LC-MS
Nom de l’article Diméthylsulfoxide (DMSO)
Quantité 50 ml
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Forme Liquide
Type de réactif Solvant (pur)
Gamme de produits Pierce
À utiliser avec Chromatographie liquide, spectrométrie de masse
Conditionnement Flacon en verre ambré