Learn More
Thermo Scientific™ Diméthylsulfoxyde (DMSO) Pierce™, qualité séquençage
Code produit 10156644 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
950 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10156644 950 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10156644 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS20688
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Une préparation DMSO de qualité séquençage avec des propriétés d’absorption de haute pureté et homogènes pour une utilisation dans les méthodes HPLC et de spectrométrie de masse.
Le diméthylsulfoxyde Thermo Scientific™ Pierce™ (DMSO) est une préparation de qualité séquençage d’une grande pureté pour une utilisation dans les analyseurs d’acides aminés traditionnels et dans d’autres applications à haut volume.
Ce diméthylsulfoxyde de qualité séquençage est un DMSO pur à >99,5 % qui constitue un excellent choix pour les applications de protéines et de peptides nécessitant le solvant miscible dans l’eau. Le test de pureté garantit que la préparation est essentiellement dépourvue d’amines. Ce DMSO est conditionné dans des flacons en verre ambré rincés au solvant et scellé avec des bouchons en fluorocarbone revêtus de PTFE pour une protection optimale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Risques Inflammable
Nom de l’article Diméthylsulfoxide (DMSO)
Stockage Température ambiante
Forme Liquide
Quantité 950 mL
Formule 99,5 % Diméthylsulfoxide
Gamme de produits Pierce
À utiliser avec LC-MS