Description
Les colonnes en plastique jetables Thermo Scientific™ Pierce sont des colonnes vides avec des frittés et des bouchons correspondants, utilisables dans une variété de techniques de purification par affinité ou de dessalage à base de résine.
Informations complémentaires et commande en ligne
Points clés :
- Pour la purification par affinité par écoulement par gravité supérieur et la chromatographie d’exclusion stérique
- Fournis avec des disques en polyéthylène poreux et des bouchons d’extrémité
- Les colonnes peuvent être pré-conditionnées et stockées le temps nécessaire
- Compatibles avec la plupart des types d’éluants de tampon aqueux couramment utilisés en chromatographie
- Des entonnoirs en plastique peuvent être fixés pour étendre le réservoir tampon et en augmenter les débits
Comprend :
La boîte d’essai comporte deux colonnes de chaque taille disponible (six colonnes au total), des accessoires de colonne correspondants (disques et bouchons) et un entonnoir (rallonge de réservoir de colonne)
Spécification
Spécification
| Description | Colonnes jetables, 10 ml |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 100 columns |
| Type | Colonne jetable |
| Format | Colonne d’écoulement par gravité |
| Type de colonne | Colonne vide, filtre en polyéthylène |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
Sécurité et traitement
- Disposable Polypropylene Columns
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: hylbutyl)phenyl]-ydroxy-Poly(oxy-1,2-ethanediyl)