Learn More
Thermo Scientific™ Column Funnels for Pierce™ Disposable Columns
Code produit 11825845 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 funnels
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11825845 50 funnels 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11825845 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 29923
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Colonnes d’égouttage vides (0,5 à 5 ml) avec frittés et bouchons correspondants pour l’emballage des résines d’affinité ou de dessalage en microbilles à utiliser dans les techniques de purification de l’écoulement par gravité.
Les colonnes en plastique jetables Thermo Scientific™ Pierce sont des colonnes vides avec des frittés et des bouchons correspondants, utilisables dans une variété de techniques de purification par affinité ou de dessalage à base de résine.
Informations complémentaires et commande en ligne
Ces paquets en vrac de colonnes vides sont des dispositifs économiques et pratiques pour l’emballage de supports de purification par affinité et de résines de dessalage pour les procédures d’écoulement par gravité. Trois tailles de colonnes sont proposées, adaptées aux procédures nécessitant des volumes du lit de résine compris entre 0,5 et 10 ml. Les colonnes en plastique sont fournies avec des paires correspondantes de disques en polyéthylène et de bouchons en polypropylène (en haut et en bas). À usage unique, les colonnes sont abordables et suffisamment durables pour préparer et stocker des colonnes pour de multiples utilisations.
Points clés :
  • Pour la purification par affinité par écoulement par gravité supérieur et la chromatographie d’exclusion stérique
  • Fournis avec des disques en polyéthylène poreux et des bouchons d’extrémité
  • Les colonnes peuvent être pré-conditionnées et stockées le temps nécessaire
  • Compatibles avec la plupart des types d’éluants de tampon aqueux couramment utilisés en chromatographie
  • Des entonnoirs en plastique peuvent être fixés pour étendre le réservoir tampon et en augmenter les débits
Comprend :
La boîte d’essai comporte deux colonnes de chaque taille disponible (six colonnes au total), des accessoires de colonne correspondants (disques et bouchons) et un entonnoir (rallonge de réservoir de colonne)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Entonnoirs jetables pour colonnes
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Gamme de produits Pierce
Quantité 50 funnels
Type Accessoire pour colonne
Format Accessoires
Type de colonne Entonnoirs à colonnes