Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin 3' End DNA Labeling Kit
Code produit 10036813 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10036813 20 réactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10036813 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 89818
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Amorces d’ADN simple brin biotinylé pour l’EMSA non radioactive et d’autres méthodes de détection des acides nucléiques.
Kit de marquage d’ADN à la biotine sur l’extrémité 3' Thermo Scientific™ Pierce permet de marquer les amorces d’ADN simple brin avec de la biotine pour une utilisation analyses de mobilité électrophorétique (EMSA) non radioactives et d’autres méthodes de détection d’acides nucléiques.
La TdT présente une préférence de substrat pour l’ADN simple brin, mais il marquera l’ADN duplex avec des saillies des duplex à extrémité saillantes et tronquées 3’, mais avec une efficacité moindre. Le kit de marquage d’ADN final Biotine 3’ a été optimisé pour incorporer 1-3 ribonucléotides biotinylés (biotine-11-UTP) à l’extrémité 3’ des brins d’ADN. Cette stratégie de marquage a l’avantage de localiser la biotine à l’extrémité 3’ de la sonde où elle risque moins d’interférer avec l’hybridation ou la liaison de protéines spécifique à une séquence. Les sondes d’ADN marquées à la biotine peuvent être utilisées pour faciliter la détection non isotopique dans une variété d’applications, y compris les analyses de mobilité électrophorétique (EMSA), les transferts de Northern ou Southern, les hybridations de colonies ou les hybridations in situ.
Points clés :
  • Le marquage non isotopique élimine les tracas des matières radioactives dangereuses ou des déchets difficiles à éliminer.
  • Les ribonucléotides biotinylés 1-3 à l’extrémité 3’ des brins d’ADN pour moins d’interférence avec l’hybridation ou la liaison de protéines spécifique à une séquence.
  • Les sondes marquées à la biotine sont stables pendant plus d’un an.
  • La procédure de marquage en 30 minutes est rapide et efficace.
Comprend :
Tampon de réaction 1 ml TdT 5X, 50 μl de désoxyribonucléotidyl transférase terminale, 100 microlitres de biotine 11-dUTP, oligo contrôle non marqué 140 μl, oligo contrôle-biotine 40 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour : 20 réactions de marquage (chacune avec 5 pmol d’ADN)
• Tampon de réaction TdT 5X de 1 ml (-20°C)
• 5 μl de désoxyribonucléotidyl transférase terminale (-20°C)
• 1 μl de Biotine-11-UTP (≤4°C)
• oligo contrôle non marqué 14 μl (-20°C)
• Oligo-contrôle de la biotine 4 μl (-20°C)
Format Kit
Labeling Target ADN
Nbre de réactions 20
Gamme de produits Pierce
Type de produit Kit de marquage d’ADN
Quantité 20 réactions
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Biotin 3' End DNA Labeling Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) chloride,hexahydrate