Description
Réalisez un revêtement efficace de surface d’ADN des microplaques et des tubes à miro-échantillons à l’aide de la solution de revêtement d’ADN Thermo Scientific™ Pierce.
Cette solution simple offre les conditions adéquates pour favoriser l’adsorption passive de l’ADN purifié sur des surfaces en polystyrène, comme celles des microplaques de type ELISA standard. L’ADN est revêtu de manière non covalente sur sa longueur, ce qui permet sa détection par certaines méthodes d’hybridation. Les techniques d’analyse particulières doivent être validées empiriquement pour déterminer la compatibilité.
Points clés :
- Plus d’incubations la nuit ni de microplaques chauffantes et d’attente
- Favorise l’immobilisation (par adsorption) de l’ADN dans les puits des microplaques (polystyrène)
- L’ADN cible revêtu permet une analyse rapide et flexible par hybridation et par d’autres moyens
- L’ADN revêtu sur des surfaces en plastique est suffisamment stabilisé pour permettre un stockage pendant des mois avant utilisation
- La solution a été autoclavée pour désactiver la DNase
Spécification
Spécification
| Tampon | Tampon d’immunodosage, tampon d’hybridation |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
| Description | Solution de revêtement d’ADN Pierce |
| Formule | Solution tamponnée exclusive |
| Type de produit | Solution de revêtement d’ADN |
| Quantité | 100 mL |