Learn More
Thermo Scientific™ Solution DNase I (2 500 U/ml)
Code produit 10700595 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
Conditionnement:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10700595 0,5 ml 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10700595 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 90083
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Améliorez l’efficacité d’extraction des protéines grâce à ce polypeptide glycosylé qui clive l’ADN à simple et à double brin dans les lysats cellulaires.
Éliminez l’ADN indésirable présent dans des lysats cellulaires afin d’améliorer l’efficacité d’extraction des protéines à l’aide de la DNase I Thermo Scientific™.
La désoxyribonucléase I (DNase I) est un polypeptide glycosylé unique qui dégrade l’ADN simple et double brin indésirable. L’enzyme fonctionne en clivant l’ADN en fragments 5' phosphodinucléotides et en petits fragments oligonucléotidiques. La DNase I est communément ajoutée aux réactifs de lyse cellulaire afin d’éliminer la viscosité provoquée par le contenu en ADN des lysats cellulaires bactériens ou pour éliminer les modèles d’ADN des ARN produits par une transcription in vitro. Deux qualités de DNase sont proposées : l’une qui est suffisante pour le travail sur les protéines et l’autre qui est utile pour toute application nécessitant une digestion de l’ADN, où il est essentiel d’éviter d’endommager l’ARN.
Points clés :
  • Dégrade et élimine l'ADN indésirable présent dans les échantillons
  • Clive l'ADN simple brin et double brin
  • Compatible avec les réactifs de lyse cellulaire Thermo Scientific Pierce
  • Réduit la viscosité des lysats bactériens (extraits protéiques) afin de faciliter le pipetage
  • Fournie sous forme de stocks de glycérol à 50 % dans 10 mM de Tris-HCl de pH 7,5, 10 mM de CaCl2 et 10 mM de MgCl2
  • Disponible en deux formats pratiques : Testé à la RNase pour protéger l’ARN (N° Réf. 89835) et grade d’extraction protéique pratique (N° Réf. 90083)
Recommandées dans les cas suivants :
Élimination de la viscosité provoquée par l’ADN dans les lysats cellulaires protéiques ; Élimination des matrices d’ADN des ARN produits par une transcription in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Solution DNase I
Contenu et stockage Stockage à -20°C
Forme Liquide
Enzymes DNase
Quantité 0,5 ml