Learn More
Thermo Scientific™ DSG Pierce™, format No-Weigh™
Code produit 11836794 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
10 x 1 mg
Conditionnement:
10 pièces
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11836794 50 mg 50mg
15859614 10 x 1 mg 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11836794 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20593
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Thermo Scientific™ Pierce™ DSG is water-insoluble, homo-bifunctional N-hydroxysuccinimide ester (NHS-ester) crosslinker often used for conjugating radiolabeled ligands to cell-surface receptors.
Le DSG Thermo Scientific™ Pierce est le glutarate de disuccinimidyl, un réticule homobifonctionnel simple basé sur le groupe ester N-hydroxysuccinimide (NHS) réactif à l’amine.
Points clés :
  • Peut augmenter l’efficacité de la réticulation par rapport au DSS dans certaines applications
  • Groupes réactifs : Ester NHS (homobifonctionnel)
  • Réactif vers : groupes amino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Amine
Cleavable Non
Poids moléculaire 326,26
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 7,7 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Homobifonctionnels
Groupement de réactifs Ester NHS
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Quantité 50 mg
Solubilité DMF, DMSO
Format Étalon, à usage unique
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur