Learn More
Thermo Scientific™ DSG Pierce™, format No-Weigh™
Code produit 15859614 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
10 x 1 mg
Conditionnement:
10 pièces
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15859614 10 x 1 mg 10 pièces
11836794 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15859614 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A35392
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Pierce™ DSG is water-insoluble, homo-bifunctional N-hydroxysuccinimide ester (NHS-ester) crosslinker often used for conjugating radiolabeled ligands to cell-surface receptors.
Le DSG Thermo Scientific™ Pierce est le glutarate de disuccinimidyl, un réticule homobifonctionnel simple basé sur le groupe ester N-hydroxysuccinimide (NHS) réactif à l’amine.
Les produits Thermo Scientific No-Weigh sont des réactifs spéciaux fournis dans un format pré-aliquoté. L’emballage pré-pesé permet d’éviter la perte de réactivité et la contamination des réactifs au fil du temps en minimisant les ouvertures et fermetures répétitives du flacon. Ce format permet l’utilisation d’un flacon de réactif frais à chaque fois, éliminant ainsi les tracas liés à la pesée de petites quantités de réactifs et réduisant les préoccupations quant à la stabilité des réactifs.
  • Groupes réactifs : Ester NHS (les deux extrémités)
  • Réactif vers : groupes amino (amines primaires)
  • Non clivable
  • Insoluble dans l’eau (dissoudre d’abord dans le DMF ou le DMSO)
  • Perméable à la membrane, permettant une réticulation intracellulaire
  • Peut augmenter l’efficacité de la réticulation par rapport au DSS dans certaines applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Amine
Cleavable Non
Poids moléculaire 326,26
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 7,7 Å
Contenu et stockage Dès réception, conserver à l’état desséché entre 2 et 8°C.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits No-Weigh, Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Homobifonctionnels
Groupement de réactifs Ester NHS
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Quantité 10 x 1 mg
Solubilité DMF, DMSO
Format Étalon, à usage unique
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur