Learn More
Thermo Scientific™ DSP Pierce™, format No-Weigh™
Code produit 10731945 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
10 x 1 mg
1 g
Conditionnement:
10 pièces
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10731945 1 g 1g
15973902 10 x 1 mg 10 pièces
11821315 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10731945 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22585
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réticulez les amines aux amines avec le propionate de dithiobis succinimidyl, contenant des groupes d’ester NHS et du disulfure, un bras espaceur 12.0A et clivables avec des agents réducteurs.
L'agent de réticulation DPS(réactif de Lomant) Pierce Thermo Scientific™ est un agent de réticulation réactif à l'amine avec extrémités réactives ester NHS et une liaison disulfure clivable dans son bras espaceur.
Points clés :
  • Clivable par réduction des agents
  • Perméable à la membrane
  • Acylate dans des milieux aqueux ou organiques en moins de deux minutes à température ambiante
  • Demi-vie d’ester de quatre à cinq heures au pH 7,0
  • Groupes réactifs : Ester NHS (homobifonctionnel)
  • Réactif vers : groupes amino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Amine
Cleavable Par Thiols
Description DSP
Poids moléculaire 404,42
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 12,0 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Homobifonctionnels
Groupement de réactifs Ester NHS
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Poudre
Quantité 1 g
Solubilité DMF, DMSO
Format Standard, usage unique, qualité supérieure
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DSP (dithiobis(succinimidyl propionate)), Lomant's Reagent
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: disuccinimido dithiobispropionate