Learn More
Thermo Scientific™ DSP Pierce™, format No-Weigh™
Code produit 15973902 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
10 x 1 mg
1 g
Conditionnement:
10 pièces
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15973902 10 x 1 mg 10 pièces
11821315 50 mg 50mg
10731945 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15973902 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A35393
 Article restreint
En stock
Réticulez les amines aux amines avec le propionate de dithiobis succinimidyl, contenant des groupes d’ester NHS et du disulfure, un bras espaceur 12.0A et clivables avec des agents réducteurs.
L'agent de réticulation DPS(réactif de Lomant) Pierce Thermo Scientific™ est un agent de réticulation réactif à l'amine avec extrémités réactives ester NHS et une liaison disulfure clivable dans son bras espaceur.
Les produits Thermo Scientific No-Weigh sont des réactifs spéciaux fournis dans un format pré-aliquoté. L’emballage pré-pesé permet d’éviter la perte de réactivité et la contamination des réactifs au fil du temps en minimisant les ouvertures et fermetures répétitives du flacon. Ce format permet l’utilisation d’un flacon de réactif frais à chaque fois, éliminant ainsi les tracas liés à la pesée de petites quantités de réactifs et réduisant les préoccupations quant à la stabilité des réactifs.
  • Groupes réactifs : Ester NHS (les deux extrémités)
  • Réactif vers : groupes amino (amines primaires)
  • L’ester NHS réactif aux amines réagit rapidement à n’importe quelle molécule contenant des amines primaires
  • La liaison disulfure dans le bras espaceur est facilement clivée par 10-50 mM de DTT ou de TCEP à un pH de 8,5
  • Le bras espaceur est également clivable avec la réduction du tampon de chargement d’échantillons SDS-PAGE
  • L’agent de réticulation clivable permet la séparation des produits réticulés
  • Insoluble dans l’eau (dissoudre d’abord dans le DMF ou le DMSO) ; comparer au DTSSP (sulfo-DSP)
  • Perméable à la membrane, permettant une réticulation intracellulaire
Applications :
  • Réticulation des protéines de surface avant la lyse des cellules et l’immunoprécipitation
  • Fixez les interactions protéiques pour permettre l’identification des interactions fiables ou transitoires des protéines
  • Fixez les tissus pour l’immunocoloration sans endommager l’ARN
  • Procédez à une réticulation protéique pour créer des bioconjugués par le biais de réactions à étape unique
  • Immobilisez les protéines sur les surfaces recouvertes d’amines
  • Examen des relations spatiales des polypeptides de la capside du virion de Mengo
  • Étude de la Na+ / K+-ATPase rénale
  • Relations de voisinage les plus proches de l’H+-ATP mitochondriale bovine
  • Production d’interactions entre les composants protéiques du mécanisme de la chimiotaxie dans E. coli
  • Réticulation chimique d’a-CPI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Amine
Cleavable Par Thiols
Description DSP
Poids moléculaire 404,42
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 12,0 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits No-Weigh, Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Homobifonctionnels
Groupement de réactifs Ester NHS
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Poudre
Quantité 10 x 1 mg
Solubilité DMF, DMSO
Format Standard, usage unique, qualité supérieure
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur