Learn More
Thermo Scientific™ DTBP (Wang and Richard's Reagent)
Code produit 10762725 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10762725 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10762725 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20665
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réticulez les amines aux amines avec dithiobispropionimidate ; composées de groupes d’imidoesters à l’une ou l’autre extrémité d’un bras espaceur à base de disulfure réductible (clivable).
Le DTBP Thermo Scientific™ Pierce est le 3,3'-dithiobispropionimidate de diméthyle, un réticule qui contient des groupes d’imidoester réactifs aux amines autour d’un bras espaceur à 8 atomes, dont la liaison disulfure centrale peut être clivée avec des agents réducteurs.
Points clés :
  • Hydrosoluble
  • Clivable par réduction des agents
  • Pénètre les érythrocytes humains intacts
  • Groupes réactifs : imidoester (homobifonctionnel)
  • Réactif vers : groupes amino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Amine
Cleavable Par Thiols
Description DTBP
Poids moléculaire 309,28
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 11,9 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Homobifonctionnels
Groupement de réactifs Imidoester
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Poudre
Quantité 1 g
Solubilité Eau
Format Étalon
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DTBP (Wang and Richard's Reagent)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl 3,3'-Dithiobispropionimidate 2HC