Learn More
Thermo Scientific™ DTNB (réactif d’Ellman) (5,5-dithio-bis-(acide 2-nitrobenzoïque)
Code produit 10086113 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10086113 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10086113 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22582
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mesurer les cystéines peptidiques ou d’autres sulfhydryles libres et réduits (groupes -SH) en solution à l’aide de ce composé coloré réactif au thiol (Amax 412 nm).
Le DTNB Thermo Scientific™ Pierce (réactif d’Ellman) réagit avec les groupes sulfhydryle pour produire un produit coloré, qui fournit une méthode fiable pour mesurer les cystéines réduites libres et d’autres sulfhydryles libres en solution.
Une solution de ce composé produit un produit de couleur jaune mesurable lorsqu’il réagit avec les sulfhydryles. Par conséquent, le réactif d’Ellman est très utile en tant que réactif de dosage sulfhydryle en raison de sa spécificité pour les groupes –SH à pH neutre, à coefficient d’extinction molaire élevé et à temps de réaction court. Les groupes sulfhydryles peuvent être estimés dans un échantillon par comparaison à une courbe standard composée de concentrations connues d’un composé contenant des sulfhydryles comme la cystéine. Par ailleurs, les groupes sulfhydryles peuvent être quantifiés par référence au coefficient d’extinction de TNB.
Points clés :
  • Détection des sulfhydryles : réagit quantitativement avec les groupes sulfhydryle libres (réduits)
  • Colorimétrique : donne un produit coloré pour permettre la mesure spectrophotémétrique dans des tubes ou des microplaques
  • Méthode de dosage éprouvée : une chimie bien caractérisée permet la quantification des groupes de peptides ou de protéines sulfhydryle à l’aide du calcul du coefficient d’extinction ou par comparaison avec un étalon de cystéine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit DTNB
Quantité 5 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • DTNB (Ellman's Reagent) (5,5-dithio-bis-(2-nitrobenzoic acid)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3'-dithiobis [6-nitrobenzoic] acid