Learn More
Thermo Scientific™ DTSSP (3,3'-dithiobis(sulfosuccinimidyl propionate))
Code produit 11801245 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11801245 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11801245 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21578
 Article restreint
En stock
Réticulez les amines à des amines à l’aide du sulfo-DSP ; composées de groupes sulfo-NHS-ester et d’un bras espaceur disulfure (12,0A) clivable avec des agents réducteurs.
Le DTSSP Thermo Scientific™ Pierce est un réticulateur hydrosoluble apprécié qui contient des extrémités ester NHS réactives à l’amine autour d’un bras espaceur à 8 atomes et dont la liaison disulfure centrale peut être clivée avec des agents réducteurs.
Points clés :
  • Hydrosoluble
  • Clivable par réduction des agents
  • Groupes réactifs : ester sulfo-NHS (homobifonctionnel)
  • Réactif vers : groupes amino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Réactivité chimique Amine-Amine
Cleavable Par Thiols
Description DTSSP
Poids moléculaire 608,51
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 12,0 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Homobifonctionnels
Groupement de réactifs Ester sulfo-NHS
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Poudre
Quantité 50 mg
Solubilité Eau
Format Étalon
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur