Description
Thermo Scientific™ Pierce DTT (Dithiothreitol) is offered as 7.7 mg x 48-tube microplates for convenient preparation of 100 μL of 0.5 M stocks for addition to protein samples for effective reduction of disulfide bonds.
Points clés :
- Réactif hydrosoluble qui réduit les liaisons disulfures
- Maintient complètement les mono-thiols à l’état réduit et réduit quantitativement les liaisons disulfures
- Dosage spécifique et sensible des disulfures à l’aide de la DTT avec le réactif d’Ellman
Spécification
Spécification
| Description | DTT Pierce, format No-Weigh |
| Formule | Poudre blanche pure (env. 98°%) de dithiothréitol |
| Suffisant pour | Préparation de 100 ul de DTT 0.5M par microtube |
| Quantité | 48 x 7.7°mg |
Sécurité et traitement
- PIERCE DTT, NO-WEIGH
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contain: 2, 3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R, R)