Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes d’élimination de colorants Pierce™
Code produit 10483415 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10483415 5 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10483415 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22858
 Article restreint
En stock
Résine d’affinité avec colonnes de centrifugation pour lier et éliminer rapidement l’excès de colorant fluorescent des solutions d’anticorps (protéines) suite à des réactions de marquage.
Les colonnes d’élimination de colorant Pierce Thermo Scientific™ se lient efficacement aux molécules de colorants fluorescents non conjugués des solutions protéiques pour purifier rapidement les anticorps conjugués fluorescents et d’autres protéines après les réactions de marquage.
Points clés :
  • Rapide : élimination du colorant libre des conjugués en 30 secondes environ
  • Efficace : la résine de purification offre une récupération conjuguée exceptionnelle
  • Dilution d’échantillon minimale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Kit, microcentrifugeuse, colonne de centrifugation
Quantité 5 mL
Type de produit Colonne d’élimination des colorants
Contenu et stockage Conserver la résine de purification à 4°C. Expédié à température ambiante.
Cible Élimination des colorants fluorescents
Gamme de produits Pierce