Learn More
Thermo Scientific™ Substrat de Western blot Pierce™ ECL Plus
Code produit 11517271 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Kit de 100 ml
Kit de 25 ml
Kit de 300 ml
Conditionnement:
2.50 ML
25mL
3 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11517271 Kit de 100 ml 2.50 ML
11547910 Kit de 25 ml 25mL
11527271 Kit de 300 ml 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11517271 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 32132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00€
    314.65€ / 100mL
    Économisez 60.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Substrat HRP chimiluminescent et chimifluorescent à base d’acridinane pour la détection du transfert Western à l’aide d’un film radiographique, d’une caméra CCD ou de dispositifs d’imagerie laser.
Le substrat Thermo Scientific™ Pierce ECL Plus est un substrat chimiluminescent et chimifluorescent à base d’acridine qui permet de détecter l’activité peroxydase de sondes conjuguées à la HRP par Western blot à l’aide d’un film radiographique, d’une caméra CCD ou de dispositifs d’imagerie laser.
Le substrat Pierce ECL Plus est un substrat chimiluminescent et chimifluorescent qui permet de détecter l’activité peroxydase d’anticorps et de sondes conjugués à la HRP par le transfert Western à l’aide d’un film radiographique, de systèmes de documentation par caméra CCD ou de dispositifs d’imagerie laser. Le substrat Pierce ECL Plus génère des esters d’acridinium en cas de réaction avec la HRP. Lorsque ces intermédiaires d’esters réagissent avec le peroxyde, ils produisent un fort signal chimiluminescent soutenu qui peut être capturé par l’imagerie CCD du film radiographique. Le substrat produit également un fort signal fluorescent qui peut être capturé par les imageurs de fluorescence. Le substrat Pierce ECL Plus permet de détecter des quantités faibles de picogrammes de protéines cibles sur le nitrate de cellulose ou la membrane en PVDF en cas d’analyse avec des concentrations appropriées d’anticorps primaires et secondaires. Sa large échelle dynamique, sa grande sensibilité et son signal longue durée font du substrat Pierce ECL Plus un excellent choix pour analyser le transfert Western.
Points clés :
  • Facile à utiliser — peut être substitué au substrat GE ECL Plus, dont la production a été arrêtée, sans aucune ré-optimisation
  • Sensibilité plus élevée — permet de détecter des cibles jusqu’au niveau de faibles picogrammes
  • Durée du signal prolongée — émission de lumière soutenue jusqu’à cinq heures
  • Nombreuses possibilités d’imagerie — rayons X, CCD ou dispositifs d’imagerie laser
  • Plus abordable — offre une très grande qualité et d’excellentes performances à un prix inférieur à celui des substrats similaires des autres fabricants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Substrat de transfert Western Pierce ECL Plus [EN]
Type de produit Substrat
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Biologie des protéines, analyses et dosages protéiques, transfert Western
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits Pierce
Quantité Kit de 100 ml
Conjugué HRP
Sensibilité Faibles picogrammes jusqu’aux quantités moyennes de femtogrammes
Suffisant pour 10 transferts de mini-gel ; membrane de 1 000 cm2
Contenu et stockage Réactif de détection A, 100 ml; Réactif de détection B, 2,5 ml; 2°C à 8°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce ECL Plus Western Blotting Substrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, 1,4-dioxane