Learn More
Thermo Scientific™ Substrat de Western blot Pierce™ ECL Plus
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le substrat Thermo Scientific™ Pierce ECL Plus est un substrat chimiluminescent et chimifluorescent à base d’acridine qui permet de détecter l’activité peroxydase de sondes conjuguées à la HRP par Western blot à l’aide d’un film radiographique, d’une caméra CCD ou de dispositifs d’imagerie laser.
Caractéristiques du substrat ECL Plus :
Le substrat Pierce ECL Plus génère des esters d’acridinium en cas de réaction avec la HRP. Lorsque ces intermédiaires d’esters réagissent avec le peroxyde, ils produisent un fort signal chimiluminescent soutenu qui peut être capturé par l’imagerie CCD du film radiographique. Le substrat produit également un fort signal fluorescent qui peut être capturé par les imageurs de fluorescence. Le substrat Pierce ECL Plus permet de détecter des quantités faibles de picogrammes de protéines cibles sur le nitrate de cellulose ou la membrane en PVDF en cas d’analyse avec des concentrations appropriées d’anticorps primaires et secondaires. Sa large échelle dynamique, sa haute sensibilité et son signal de longue durée font du substrat Pierce ECL Plus un choix idéal pour l’analyse du transfert Western.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Substrat |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Membrane Compatibility | Nitrocellulose, PVDF |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | Kit de 300 ml |
| Sensibilité | Low picogram to mid-femtogram |
| Suffisant pour | 3 000 cm2 de membrane |
| Contenus des kits | Detection Reagent A, 3 x 100 mL, Detection Reagent B, 3 x 2.5 mL |
| Afficher plus |