Learn More
Thermo Scientific™ Substrat de Western blot Pierce™ ECL Plus
Code produit 11547910 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Kit de 100 ml
Kit de 25 ml
Kit de 300 ml
Conditionnement:
2.50 ML
25mL
3 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11547910 Kit de 25 ml 25mL
11527271 Kit de 300 ml 3 pièces
11517271 Kit de 100 ml 2.50 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11547910 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 32134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    138.65€ / 25mL
    Économisez 26.35€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Substrat HRP chimiluminescent et chimifluorescent à base d’acridinane pour la détection du transfert Western à l’aide d’un film radiographique, d’une caméra CCD ou de dispositifs d’imagerie laser.
Le substrat Thermo Scientific™ Pierce ECL Plus est un substrat chimiluminescent et chimifluorescent à base d’acridine qui permet de détecter l’activité peroxydase de sondes conjuguées à la HRP par Western blot à l’aide d’un film radiographique, d’une caméra CCD ou de dispositifs d’imagerie laser.
Le substrat Pierce ECL Plus est un substrat chimiluminescent et chimifluorescent qui permet de détecter l'activité peroxydase d'anticorps et de sondes conjugués à la HRP par Western blot à l'aide d'un film radiographique, de systèmes de documentation par caméra CCD ou de dispositifs d'imagerie laser. Le substrat Pierce ECL Plus génère des esters d’acridinium en cas de réaction avec la HRP. Lorsque ces intermédiaires d’esters réagissent avec le peroxyde, ils produisent un fort signal chimiluminescent soutenu qui peut être capturé par l’imagerie CCD du film radiographique. Le substrat produit également un fort signal fluorescent qui peut être capturé par les imageurs de fluorescence. Le substrat Pierce ECL Plus permet de détecter des quantités faibles de picogrammes de protéines cibles sur le nitrate de cellulose ou la membrane en PVDF en cas d’analyse avec des concentrations appropriées d’anticorps primaires et secondaires. Sa large échelle dynamique, sa grande sensibilité et son signal longue durée font du substrat Pierce ECL Plus un excellent choix pour analyser le transfert Western.
Points clés :
  • Facilité d’utilisation — Peut être substitué au substrat GE ECL Plus, dont la production a été arrêtée, sans aucune nouvelle optimisation.
  • Sensibilité plus élevée — Permet de détecter des cibles de l’ordre du picogramme
  • Durée du signal prolongée — Émission de lumière soutenue jusqu’à 5 heures
  • Davantage d’options d’imagerie — Rayons X, CCD ou dispositifs d’imagerie laser
  • Meilleure accessibilité — Offre une très grande qualité et d’excellentes performances à un prix inférieur à celui des substrats similaires des autres fabricants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat
Méthode de détection Chimiluminescent, fluorescent
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits Pierce
Quantité Kit de 25 ml
Substrate Peroxydase de raifort
Concentrations d’anticorps recommandées 2° : 1:25-200 K (5 - 40 ng/ml), 1° : 1:1 K (0,05-1 μg/ml)
Sensibilité Faibles picogrammes jusqu’aux quantités moyennes de femtogrammes
Durée du signal 5 heures
Suffisant pour 250 cm2 de membrane
Contenu et stockage Dès réception, conserver à 4°C.Produit expédié sur de la glace.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce ECL Plus Western Blotting Substrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol