Learn More
Thermo Scientific™ EDC (1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyle)carbodiimide hydrochloride)
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
L’EDC Pierce Thermo Scientific™ est un agent de réticulation carbodiimide hydrosoluble qui active les groupes carboxyles pour réaction spontanée avec des amines primaires, permettant l’immobilisation de peptides et la conjugaison de protéines porteuses d’haptènes.
Points clés :
- Agent de réticulation de longueur nulle
- De nombreux conjugués chimiques peuvent être synthétisés via les groupes –COOH et –NH2 disponibles
- La liaison amide formée fournit une liaison neutre, idéale pour la préparation de peptides et d’antigènes
- L’ajout de Sulfo-NHS (réf. 24510) améliore la réaction de couplage dans des conditions de pH physiologiques
- Groupes réactifs : carbodiimide
- Réactif envers : groupes carboxyles et amino
Spécification
Spécification
| Réactivité chimique | Amine-Carboxyle |
| Cleavable | Non |
| Description | EDC |
| Poids moléculaire | 191,7 |
| Pégylé | Non |
| Longueur du bras espaceur | 0,0 Å |
| Contenu et stockage | À réception, conservez sous forme déshydratée à -20°C. |
| Perméabilité cellulaire | Non |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Gamme de produits | Pierce |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- EDC 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochlor
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Propanediamine,N-(ethylcarbonimidoyl)-N,N-di methyl-, monohydrochloride