Learn More
Thermo Scientific™ EDC (1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyle)carbodiimide hydrochloride)
Code produit 11851335 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
10 x 1 mg
5 g
25 g
Conditionnement:
10 pièces
10mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11851335 5 g 5g
15781819 10 x 1 mg 10 pièces
11844071 10 mg 10mg
11861335 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11851335 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22980
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Immobilisez ou conjuguez des protéines à l’aide de 1-éthyl-3(3-diméthylaminopropyl) carbodiimide (CAS 25952-53-8), un agent de réticulation hydrosoluble, carboxyle-amine.
L’EDC Pierce Thermo Scientific™ est un agent de réticulation carbodiimide hydrosoluble qui active les groupes carboxyles pour réaction spontanée avec des amines primaires, permettant l’immobilisation de peptides et la conjugaison de protéines porteuses d’haptènes.
EDC est l’abréviation de 1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride, un agent de réticulation qui a été utilisé dans diverses applications telles que la formation de liaisons d’amides lors de la synthèse de peptides, la fixation d’haptènes à des protéines porteuses pour former des immunogènes, le marquage des acides nucléiques par le biais de groupes de phosphates 5’ et la création des esters NHS réactifs aux amines de biomolécules. L’EDC réagit avec un carboxyle pour former un intermédiaire d’O-acylisourée réactif aux amines. Si cet intermédiaire ne rencontre pas d’amine, il s’hydrolise et régénère le groupe carboxyle. En présence de N-hydroxysulfosuccinimide (Sulfo-NHS, référence 24510), l’EDC peut être utilisé pour convertir des groupes carboxyles en esters de sulfo-NHS réactifs aux amines.
Points clés :
  • Agent de réticulation de longueur nulle
  • De nombreux conjugués chimiques peuvent être synthétisés via les groupes –COOH et –NH2 disponibles
  • La liaison amide formée fournit une liaison neutre, idéale pour la préparation de peptides et d’antigènes
  • L’ajout de Sulfo-NHS (réf. 24510) améliore la réaction de couplage dans des conditions de pH physiologiques
  • Groupes réactifs : carbodiimide
  • Réactif vers : groupes carboxyles et amino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Carboxyle
Cleavable Non
Description EDC
Poids moléculaire 191,7
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 0,0 Å
Contenu et stockage À réception, conservez sous forme déshydratée à -20°C.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Carbodiimide
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Quantité 5 g
Solubilité Eau
Format Standard, usage unique, qualité supérieure
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-ETHYL-3-(3-DIMETHYLAMINOPROPYL)CARBODIIMIDE. HCl (EDC)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.