Learn More
Thermo Scientific™ EDC (1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyle)carbodiimide hydrochloride)
Code produit 15781819 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
10 x 1 mg
5 g
25 g
Conditionnement:
10 pièces
10mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15781819 10 x 1 mg 10 pièces
11844071 10 mg 10mg
11851335 5 g 5g
11861335 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15781819 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A35391
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Immobilisez ou conjuguez des protéines à l’aide de 1-éthyl-3(3-diméthylaminopropyl) carbodiimide (CAS 25952-53-8), un agent de réticulation hydrosoluble, carboxyle-amine.
L’EDC Pierce Thermo Scientific™ est un agent de réticulation carbodiimide hydrosoluble qui active les groupes carboxyles pour réaction spontanée avec des amines primaires, permettant l’immobilisation de peptides et la conjugaison de protéines porteuses d’haptènes.
Les produits Thermo Scientific No-Weigh sont des réactifs spéciaux fournis dans un format pré-aliquoté. L’emballage pré-pesé permet d’éviter la perte de réactivité et la contamination des réactifs au fil du temps en minimisant les ouvertures et fermetures répétitives du flacon. Ce format permet l’utilisation d’un flacon de réactif frais à chaque fois, éliminant ainsi les tracas liés à la pesée de petites quantités de réactifs et réduisant les préoccupations quant à la stabilité des réactifs.
  • Groupe de réactifs : Carbodiimide
  • Cible de la réaction : Active les groupes carboxyles à conjuguer à des groupes amino (amines primaires)
  • Plusieurs stratégies de conjugaison : Faites réagir l’EDC seul avec des groupes cibles ou incluez de la NHS ou de la sulfo-NHS pour augmenter l’efficacité de la réaction ou pour stabiliser l’intermédiaire actif pour réaction ultérieure avec des amines
  • Liaison neutre : Forme des liaisons amide neutres entre les carboxyles et les amines
  • Réactif hydrosoluble : À ajouter directement à des réactions dans des tampons aqueux et physiologiques
  • Sous-produits de réaction solubles : Facilement éliminés par lavage avec de l’eau ou de l’acide dilué
  • Réactif cristallin haute pureté : Permet de créer des dérivés activés de haute qualité
Applications :
  • Conjuguez des groupes carboxyles et amino parmi des peptides et des protéines
  • Couplez des haptènes à des protéines porteuses immunogènes (p ex., fixation d’un peptide à de la KLH)
  • Immobilisez des antigènes peptidiques à des anticorps purifiés par affinité
  • Créez des composés de marquage réactifs aux amines et activés par NHS
  • Réticulez des protéines réticulées à des microbilles ou à des surfaces revêtues de carboxyles
  • Activez des nanoparticules avec des esters de sulfo-NHS réactifs aux amines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Carboxyle
Cleavable Non
Description EDC
Poids moléculaire 191,7
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 0,0 Å
Contenu et stockage À réception, conservez sous forme déshydratée à -20°C.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits No-Weigh, Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Carbodiimide
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Quantité 10 x 1 mg
Solubilité Eau
Format Standard, usage unique, qualité supérieure
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce EDC No-Weigh, 10 x 1 mg
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-dimethyl-N-(ethylcarbonimidoyl)-N-1,3-propanediamine