Learn More
Thermo Scientific™ EDTA
Code produit 11836714 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11836714 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11836714 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 17892
 Article restreint
En stock
Chélate les métaux alcalino-terreux. L’EDTA Thermo Scientific™ Pierce est hautement purifié pour une utilisation avec de nombreuses méthodes de laboratoire.
EDTA Pierce Thermo Scientific™ sert de chélateur des métaux alcalins terrestres, du fer, du cuivre et du zinc dans diverses méthodes de laboratoire.
Informations complémentaires et commande en ligne
L’EDTA (acide éthylènediaminetetraacétique) est utile comme chélateur des métaux alcalins de la terre, ainsi que du fer, du cuivre et du zinc.
  • Poudre cristalline blanche
  • Pur à ≥99,0 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau EDTA
CAS 6381-92-6
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Formule moléculaire C10H14N2Na2O8·2H2O
Type de produit EDTA
Pureté ≥ 99%
Quantité 500 g
Synonyme EDTA disodium salt dihydrate
Forme Poudre