Learn More
Thermo Scientific™ EGS (bis(succinimidyl succinate) d’éthylène glycol)
Code produit 10350924 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10350924 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10350924 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21565
 Article restreint
En stock
Réticulez les amines aux amines à l’aide de cet agent de réticulation perméable à la membrane composé de groupes d’ester NHS et d’un bras espaceur de 16,1 A clivable à l’hydroxylamine.
L’EGS Thermo Scientific™ Pierce est un réticulateur qui contient des extrémités avec esters de NHS réactives à l’amine autour d’un bras espaceur à 12 atomes, qui peut être clivé par traitement avec de l’hydroxylamine à un pH de 8,5.
Points clés :
  • Clivable à pH 8,5 en utilisant de l’hydroxylamine pendant 3 à 6 heures à 37°C
  • Le lactate déshydrogénase a conservé 60 % de son activité après réticulation réversible avec EGS
  • Groupes réactifs : Ester NHS (homobifonctionnel)
  • Réactif vers : groupes amino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Amine
Cleavable Par hydroxylamine
Description EGS
Poids moléculaire 456,36
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 16,1 Å
Contenu et stockage À la réception, conserver à 4°C.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Homobifonctionnels
Groupement de réactifs Ester NHS
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Poudre
Quantité 1 g
Solubilité DMF, DMSO
Format Étalon
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur